Learn More
Clécécoxib, TRC
Code produit 30134473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134473 1 g 1g
30132651 100 mg 100mg
30006573 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134473 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2510001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169590-42-5
Formule moléculaire C17 H14 F3 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 381.37
Synonyme Celecoxib, 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Celebra, Celebrex, Celecox, Celecoxib, Eurocox, Medicoxib, SC 58635, Xilebao, YM 177, Benzenesulfonamide, 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-
Nom IUPAC 4-[5-(4-méthylphényl)-3-(trifluorométhyl)pyrazol-1-yl]benzènesulfonamide
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Celecoxib
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Poids de la formule 381.0759
Pourcentage de pureté >95%