Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Celite™ 209 |
| Couleur | Gris |
| Quantité | 1 kg |
| CAS | 61790-53-2 |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Formule moléculaire | O2Si |
| Numéro MDL | MFCD00132803 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Afficher plus |