Learn More
Velp Scientifica™ Celite™ 545
Code produit 15389564 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15389564 1 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15389564 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000097
 Article restreint
En stock
Celite™ 545 Velp Scientifica™ à utiliser avec l’unité d’hydrolyse HU 6.
  • À utiliser avec l’unité d’hydrolyse HU 6
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité d’hydrolyse HU6
Type de produit Celite 545
Capacité (métrique) 1 kg
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 1 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • celite 545
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: diatomaceous earth (calcined), christobalit, quartz