Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diatomaceous Earth, Flux-Calcined |
| Note relative au nom | Treated with sodium carbonate flux calcined filter aid |
| Quantité | 1 kg |
| CAS | 68855-54-9 |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Formule moléculaire | CNa2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00132803 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Clé InChI | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
| Afficher plus |