Learn More
Celite™ 577 Fine, Solstice
Code produit 15642130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15642130 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15642130 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 221421KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    82.03€ / 1kg
    Économisez 4.97€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Adjuvant de filtration, calciné
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diatomaceous Earth, Calcined
Note relative au nom Calciné
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
CAS 91053-39-3
Conditionnement Tambour avec revêtement intérieur
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL MFCD00132803
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC dioxosilane
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563