Learn More
Celite™, pour analyse, qualité analytique haute pureté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10295890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295890 25 g Flacon en verre 25g
10652023 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173460250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61790-53-2
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Celite™
Forme physique Poudre
Densité <0.25 g/mL (centrifuged wet density)
Couleur Gris-rose à blanc
Quantité 25 g
pH 5 to 8 (25°C, 10% aq. suspension)
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Perte par calcination 2% max.
Conditionnement Flacon en verre
Perméabilité 0.15 to 0.30 DARCY
Dioxyde de silicone 98.7%
Poids de la formule 60.08
Qualité Analytique