Learn More
Celite™, pour analyse, qualité analytique haute pureté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10652023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10652023 10 g Flacon en verre 10g
10295890 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10652023 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 173460100
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61790-53-2
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Celite™
Forme physique Poudre
Densité <0.25 g/mL (centrifuged wet density)
Couleur Gris-rose à blanc
Quantité 10 g
pH 5 to 8 (25°C, 10% aq. suspension)
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Perte par calcination 2% max.
Conditionnement Flacon en verre
Perméabilité 0.15 to 0.30 DARCY
Dioxyde de silicone 98.7%
Poids de la formule 60.08
Qualité Analytique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Celite
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diatomaceous earth