Learn More
MP Biomedicals™ Milieu de cryoconservation cellulaire avec 10 % de DMSO
Code produit 16389855 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16389855 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16389855 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092780248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    252.00€ / 50mL
    Économisez 38.00€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Solution de cryoconservation équilibrée, sans protéines et prête à l’emploi avec 10 % de DMSO USP (Cryopres™).
  • Le milieu de cryoconservation cellulaire avec 10 % de DMSO est une solution de cryoconservation équilibrée, sans protéines et prête à l’emploi avec 10 % de DMSO USP (Cryopres™)
  • Il ne nécessite aucune dilution ni aucun autre traitement et peut être utilisé pour les cellules cultivées dans un milieu sans sérum ou avec du sérum contenant du milieu
Spécification
Forme Liquide
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Cryoconservation
Quantité 50 mL
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cell Cryopreservation Medium with 10% DMSO
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl Sulfoxide