Learn More
Merck Flacon de culture cellulaire
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
:
Flacon de culture cellulaire ; Stérile
Description
HY multi-layer Flask
• Quantités requises de milieux identiques aux flacons traditionnels (volume par unité de surface)
• Conditions de culture uniformes, maintien d'un volume de milieu équivalent inter-plateau assuré par la présence de rampes inclinées
• Bouchon à menbrane filtrante placé sur le haut du flacon pour faciliter le pipetage, le remplissage et l'aspiration
• Aire de pipetage permettant une compatibilité avec tous type de pipette
• Dispositifs empilables
• Disponible en 3 plateaux ou 5 plateaux.
• Quantités requises de milieux identiques aux flacons traditionnels (volume par unité de surface)
• Conditions de culture uniformes, maintien d'un volume de milieu équivalent inter-plateau assuré par la présence de rampes inclinées
• Bouchon à menbrane filtrante placé sur le haut du flacon pour faciliter le pipetage, le remplissage et l'aspiration
• Aire de pipetage permettant une compatibilité avec tous type de pipette
• Dispositifs empilables
• Disponible en 3 plateaux ou 5 plateaux.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) du milieu | 200 mL to 300 mL (recommended media volume) |
| Couleur de bouchon | Red |
| Matériau | Polystyrene |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
| Hauteur (impériale) | 2 in. |
| Hauteur (métrique) | 51 mm |
| Longueur (impériale) | 8.7 in. |
| Longueur (métrique) | 222 mm |
| Nbre par carton | 8 Pk. |
| Nb par paquet | 1/Bag |
| Afficher plus |