Learn More
Qualité de culture cellulaire de l’eau testée à l’eau stérile USP, Corning™
BIOPHARMA
Code produit 15353661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 L
Conditionnement:
200L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15353661 200 L 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Le produit ne doit pas être utilisé comme un produit injectable ou dans la préparation de produits injectables.
Code produit 15353661 Fournisseur Corning Media Tech Code fournisseur 25065LH
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Le produit ne doit pas être utilisé comme un produit injectable ou dans la préparation de produits injectables.
Eau de qualité supérieure pour une utilisation dans les applications de culture cellulaire. L’eau pour culture cellulaire Corning™ testé à l’eau stérile USP/EP est utilisée pour la préparation de tampons de purification et de chromatographie.
L’eau de culture cellulaire est une eau de haute qualité adaptée à une utilisation comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et d’autres réactifs pour des applications sensibles. Nos sélections de conteneurs de bioprocédés sont adaptées aux applications à grande échelle telles que le nettoyage et la préparation de réactifs en amont et en aval. L’eau de culture cellulaire est soumise à un grand nombre de tests, notamment pour vérifier les propriétés chimiques et physiques figurant dans les monographies de l’USP et de l’EP sur l’eau stérile pour injection (WFI).
Certifications
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 L