Learn More
Eau de qualité culture cellulaire, Corning™
Description
- Eau de haute qualité adaptée à une utilisation comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire pour les applications sensibles.
- Nos conteneurs de bioprocédés sont adaptés aux applications à grande échelle telles que le nettoyage et la préparation de réactifs en amont et en aval.
- L’eau de qualité culture cellulaire est soumise à une vaste gamme d’essais qui comprend des tests sur les propriétés chimiques et physiques que l’on trouve dans les monographies USP et EP pour l’eau pour injection (WFI) stérile.
Specifications
Specifications
| Conditionnement | Sachet |
| Résidus après évaporation | ≤3 mg (0,0003 %) |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 20 L |