Learn More
R&DSystems™ Cell Freezing Medium - II
Code produit. 18412050
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
Code produit. 18412050
Marque: R&DSystems™ B71295
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cell Freezing Medium-II contains 90% Fetal Bovine Serum and 10% DMSO (dimethyl sulfoxide). This cryopreservation medium is supplied as a ready-to-use solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cell Culture
Quantité 50 ml
Pureté ou qualité 0.2 μm filtered
Contenu et stockage -5 to -20 °C, protected from light