Learn More
Biochrom Porte-cellules en microvolume
Description
- Porte-cellules en microvolume
- Pour le Ultrospec Spectrophotomètre 2100 Pro
- À utiliser avec 50 μL cuvette (80-2076-38)
Specifications
Specifications
| Compatibilité | Ultrospec Modèles 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 et 6300 |
| Description | Porte-cuve |
| Type | Porte-cuve |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Ultrospec Modèles 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 et 6300 |
| Forme | Arrondi |