Learn More
Lonza™ Kit V Nucleofector™ de ligne cellulaire
Description
- Inclut :
- Solution V Nucleoflector
- Supplément
- Vecteur pmax GFP
- Cuves certifiées
- Cuves en plastique
- À utiliser avec le dispositif Nucleofector
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Efficacité | Obtenez des gains d’efficacité de transfection pouvant atteindre 90 % avec une viabilité cellulaire élevée |
| À utiliser avec (équipement) | Dispositif Nucleofector™ |
| À utiliser avec (application) | Obtenez jusqu’à 99 % d’efficacité de transfection avec des duplex de pARNi même dans les cellules en suspension, expression en quelques heures - de la transfection à l’analyse en une journée |
| Nbre de réactions | 25 |
| Type de produit | Kit V Nucleofector de lignées cellulaires |