Learn More
Lonza™ Kit 4D-Nucleoflector™ X d’optimisation de lignée cellulaire
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Efficacité | Efficacité de la transfection jusqu’à 84 %. |
| À utiliser avec (équipement) | Unité 4D-Nucleofector™ X |
| À utiliser avec (application) | ADN plasmide et/ou ARNic |
| Comprend | Comprend 20 μl de volume de transfection, 0,675 ml de solution SE, SF et SG 4D-Nucleoflector X, 3 x 0,15 ml de supplément, 50 μg de vecteur pmaxGFP, 4 x 20 μl de bandes Nucleocuvette à 16 puits |
| Nbre de réactions | 64 |
| Type de produit | optimisation de la lignée cellulaire 4D-Nucleofector X Kit |
| Quantité | 1 de chaque |