Learn More
Lonza™ Kit 4D-Nucleoflector™ X d’optimisation de lignée cellulaire
Code produit 13439309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
24
96
Conditionnement:
24 réactions
96 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
13439309 24 24 réactions
13409339 96 96 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13439309 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur V4XC1024
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Vector pmaxGFP™
À utiliser avec (équipement) Unité 4D-Nucleofector™ X
Comprend Comprend un μvolume de transfection de 100 L, 2,22 mL Nucleofector Solution, supplément de μ0,5 mL, vecteur pmaxGFP 50 µg, 24 nucléocuvettes simples (100 μl), Conserver à 4 °C, À utiliser avec 4D-Nucleofector Unité X
Nbre de réactions 24
Type de produit Optimisation des lignées cellulaires 4D-Nucleofector Kit X
Quantité 1 de chaque