Learn More
Thermo Scientific™ Chambre Cell Locker™
Code produit 15894285 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Places:
53
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Places Conditionnement
15894285 53 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15894285 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50154739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00€
    1040.24€ / 1 pièces
    Économisez 369.76€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Chambres protégées pour vos cellules les plus sensibles
Les chambres individuelles permettent de bénéficier d’une sécurité optimale contre les contaminations croisées, toujours coûteuses. Chaque chambre Cell Locker dispose de filtres à membrane de 0.2 μm qui permettent la circulation de l’air mais excluent les contaminants microbiens. Des tests indépendants démontrent que les microorganismes ne peuvent pas passer d’une chambre fermée à une autre. Les chambres Cell Locker individuelles sont utilisées pour la mise en quarantaine de types de cellules ou projets différents, assurant ainsi une meilleure protection pour des cultures importantes.
  • Chaque chambre Cell Locker individuelle est en fait une chambre de quarantaine.
  • Les filtres à membrane double de 0.2μ m permettent la circulation de l’air mais excluent les contaminants microbiens.
  • Le filtre à membrane remplaçable de 0.2μ m est hydrophobe, oléophobe et résistant aux solvants organiques. Il répond en outre aux normes de biosécurité et de faible cytotoxicité.
  • Des tests indépendants réalisés par des tiers ont validé la protection contre les microorganismes en circulation (en cas d’utilisation selon les instructions)
Chaque chambre Cell Locker contient 9 flacons de culture cellulaire T-75, 20 plaques à 6 puits ou 24 plaques à 96 puits.
  • Les boîtes et flacons peuvent être retirés individuellement sur un plateau de travail ou à l’intérieur de la chambre Cell Locker, avec un couvercle de transport (en option) pour protéger les échantillons de l’air extérieur.
  • Le plateau antidérapant glisse vers l’extérieur afin de permettre l’accès aux récipients de culture. Le plateau entier peut également être retiré.
  • La chambre Cell Locker peut être désinfectée manuellement ou autoclavée.
Garantie: 1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Chambre Cell Locker avec plateau en cuivre
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Capacité 9 flacons de culture cellulaire T-75, 20 plaques à 6 puits ou 24 plaques à 96 puits
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 53
Nbre d’étagères 1
Type Cell Locker Chamber
Comprend Copper Tray
Garantie 1 an