Learn More
Thermo Scientific™ Chambre Cell Locker™
Code produit 15864285 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Places:
53
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Places Conditionnement
15864285 53 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15864285 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50151650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00€
    1240.00€ / 1 pièces
    Économisez 75.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Chambres protégées pour vos cellules les plus sensibles
Chambres protégées pour vos cellules les plus sensibles
  • Chaque chambre Cell Locker individuelle est en fait une chambre de quarantaine.
  • Les filtres à membrane double de 0.2μ m permettent la circulation de l’air mais excluent les contaminants microbiens.
  • Le filtre à membrane remplaçable de 0.2μ m est hydrophobe, oléophobe et résistant aux solvants organiques. Il répond en outre aux normes de biosécurité et de faible cytotoxicité.
  • Des tests indépendants réalisés par des tiers ont validé la protection contre les microorganismes en circulation (en cas d’utilisation selon les instructions)
Chaque chambre Cell Locker contient 9 flacons de culture cellulaire T-75, 20 plaques à 6 puits ou 24 plaques à 96 puits.
  • Les boîtes et flacons peuvent être retirés individuellement sur un plateau de travail ou à l’intérieur de la chambre Cell Locker, avec un couvercle de transport (en option) pour protéger les échantillons de l’air extérieur.
  • Le plateau antidérapant glisse vers l’extérieur afin de permettre l’accès aux récipients de culture. Le plateau entier peut également être retiré.
  • La chambre Cell Locker peut être désinfectée manuellement ou autoclavée.
Garantie: 1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Chambre Cell Locker avec plateau en acier inox
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Capacité 9 flacons de culture cellulaire T-75, 20 plaques à 6 puits ou 24 plaques à 96 puits
Éclairage DEL
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 53
Nbre d’étagères 1
Type Cell Locker Chamber
Garantie 1 an