Learn More
Gibco™ Cell Medium ACF, without glutamine and NaHCO3
Code produit 16249951 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16249951 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16249951 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 670080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    600.00€ / 500g
    Économisez 50.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Milieu complet.
Milieu complet exempt de composants d’origine animale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Lignée cellulaire CHO
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Solide
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Sans additif Sans glutamine
Format Flacon(s)
Quantité 500 g
Source Aucun composant d’origine animale