Learn More
Greiner Bio-One Grattoirs de cellules
Code produit 10461961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
28 cm
40 cm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée unitSize
10461961 40 cm 100 pièces
10516762 28 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10461961 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 541080
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’élimination mécanique délicate de cellules adhérentes. La conception des grattoirs de cellules Greiner Bio-One minimise toute accumulation de suspension cellulaire sur la structure de la lame.
  • Stériles
  • Conception de grattoir optimisée pour un prélèvement de cellules optimal
  • Angle de rotation de 60°C
  • Conditionnés individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) de lame 1,8 cm
Longueur (métrique) de la poignée 40 cm
Nbre par carton 100/Carton
Type de produit Grattoir de cellules