Learn More
Invitrogen™ Microbilles de configuration pour le tri cellulaire (pour les lasers bleus)
Code produit 15292018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 ml
Conditionnement:
2 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15292018 3 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15292018 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C16508
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Évaluent approximative de la taille, la longueur d’onde d’émission et l’intensité de nombreux échantillons biologiques : elles peuvent ainsi être utilisées pour étalonner un système de tri cellulaire de cytomètre en flux, y compris la source laser, l’optique et le flux.
  • Normes fiables pour la configuration et l’étalonnage des instruments de tri de cytométrie en flux.
  • Optimisées pour la vérification des paramètres du trieur cellulaire tels que le retard de goutte et l’efficacité (perte de cellules pendant le tri).
  • Disponibles pour une utilisation avec les lasers UV, bleu, vert/jaune et rouge.
  • Pour lasers bleus
  • Microsphères infusées à colorant fluorescent qui sont excitables à 488 nm avec émission dans la plage de 515–660 nm.
  • Cohérence de la production, création de normes de référence idéales
  • Fiabilité grâce à des performances d’instruments fiables et optimales
  • Compatibilité — utilisation avec n’importe quel instrument
  • Colorées en interne plutôt qu’en surface.
  • Fournies sous forme de suspensions conditionnées dans des flacons compte-gouttes pour une distribution pratique et se déclinent en quatre couleurs (UV, bleu, vert/jaune, rouge) pour correspondre à votre laser.
  • Sélectionnées pour fournir des pics d’émission coïncidant avec des cellules marquées avec des colorants fluorescents couramment utilisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 6 μm
Contenu et stockage Contient 2 flacons de microbilles de configuration pour le tri des cellules (1,5 ml par flacon). Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Format Suspension
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Quantité 3 ml
Méthode de détection Fluorescent
Gamme de longueur d’onde d’excitation 488 / 515
Configuration des colorations Essentiel
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Coloration