Learn More
Molecular Probes™ Cell Sorting Set-up Beads (for UV lasers)
Code produit 15471104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471104 3 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15471104 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur C16506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    294.12€ / 2 pièces
    Économisez 92.88€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Microbilles de configuration pour le tri de cellules (pour les lasers UV)
Les microbilles Molecular Probes™ Cell Sorting Set-up Beads sont des normes fiables pour la configuration et l’étalonnage des instruments de tri de cytométrie en flux. Les microbilles Cell Sorting Set-up Beads possèdent approximativement la taille, la longueur d’onde d’émission et l’intensité de nombreux échantillons biologiques, et peuvent ainsi être utilisées pour étalonner un système de tri cellulaire de cytomètre en flux, y compris la source laser, l’optique et le flux. Les microbilles sont optimisées pour la vérification des paramètres du trieur cellulaire tels que le retard de goutte et l’efficacité (perte de cellules pendant le tri).
Consultez les informations relatives à tous les étalonnages de cytométrie en flux et les microbilles de référence de taille.
Les microbilles de configuration pour le tri de cellules sont disponibles pour une utilisation avec les lasers UV, bleus, verts/jaunes et rouges. Ces microbilles de 6,0 μm pour lasers UV sont des microbilles infusées de colorants fluorescents qui sont excitables entre 350 et 370 nm avec une émission allant de 400 à 470 nm.
Les microbilles Cell Sorting Set-Up Beads fournissent :
  • Cohérence de la production, création de normes de référence idéales
  • Fiabilité grâce à des performances d’instruments fiables et optimales
  • Compatibilité : à utiliser avec n’importe quel instrument
    Marquage des microbilles
    Comme pour toutes nos microbilles standard pour cytométrie en flux, les microbilles de configuration pour le tri des cellules sont colorées à l’intérieur plutôt qu’en surface. Les colorants sont donc isolés des interactions environnementales qui peuvent provoquer une sortie de fluorescence variable, ce qui donne une excellente stabilité du signal. Ces microbilles en polystyrène fluorescent de 6,0 μm sont fournies sous forme de suspensions conditionnées dans des flacons compte-gouttes pour une distribution pratique et se déclinent en quatre couleurs (UV, bleu, vert-jaune, rouge) pour correspondre à votre laser.
    Les colorants utilisés dans la fabrication des microbilles Cell Sorting Set-up Beads ont été soigneusement sélectionnés pour fournir des pics d’émission coïncidant avec des cellules marquées avec des colorants fluorescents couramment utilisés. Les profils d’émission de ces normes sont intentionnellement étroits par rapport aux cellules marquées avec un colorant fluorescent correspondant. En raison de leurs profils d’émission étroits, les microbilles de deux couleurs fluorescentes différentes présentent un chevauchement spectral minimal, et une compensation minimale des couleurs ou aucune compensation n’est nécessaire pour les expériences multicolores.
    Remarques :
    Ces microbilles sont une alternative aux microbilles de référence de cytométrie en flux Peakflow™.
    Pour une vérification optimale de l’alignement laser d’un cytomètre à trieur cellulaire, reportez-vous à notre sélection de microbilles d’alignement pour la cytométrie en flux Alignflow™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Diamètre (métrique) 6 μm
    Contenu et stockage Contient 2 flacons de microbilles de configuration pour le tri des cellules (1,5 ml par flacon). Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
    Format Suspension
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Quantité 3 ml
    Couleur Ultraviolet
    Méthode de détection Fluorescent
    Gamme de longueur d’onde d’excitation 350 à 375 ⁄ 460
    Configuration des colorations Essentiel
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Type de produit Coloration