Learn More
Corning™ Microplaque à fond plat CellBIND™ à 384 puits, traitée par CellBIND
Tienda Corning ProductosDescripción
- Parois opaques pour empêcher les interférences entre les puits
- Le fond de puits plat optiquement transparent permet une observation directement sur un microscope
- Peut être utilisée pour les instruments de lecture ascendante / descendante
- Fonds plats avec un volume total de 112 μl
- Volumes utiles recommandés de 20 à 80 μl
- Surface Corning CellBIND traitée pour une adhérence maximale des cellules
- Produit stérilisé par irradiation aux rayons gamma et certifié apyrogène
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits
Especificaciones
Especificaciones
| Code-barres | Alphanumérique |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 80 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | CellBIND |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?