Learn More
Corning™ Récipients de culture cellulaire CellBIND™ HYPERStack™ - Nouvelle série
Tous les produits Corning Produits
Description
Plateforme HYPER ( HighYieldPERformance ) de Corning - Système fermé pour la croissance cellulaire à haut rendement
Le Corning HYPERStack Le récipient de culture cellulaire combine le meilleur de deux Corning produits : le Corning CellSTACK™ et le Corning Récipients de culture cellulaire HYPER Flask .™ L'utilisation de la technologie des films perméables aux gaz a été réalisée dans l'empreinte spatiale de CellSTACK Le navire permet le HYPERStack Cette plateforme se veut l'une des plus efficaces et évolutives pour la culture de cellules adhérentes disponibles aujourd'hui.
Caractéristiques et avantages
- Plus de cellules – offre une surface de croissance jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un récipient de culture cellulaire traditionnel de surface comparable.
- Système fermé – aucune manipulation de fluides ouverts
- Produit évolutif – Des offres de différentes tailles prennent en charge l'extension verticale et horizontale.
- Conception ergonomique – Manipulation facilitée grâce aux équipements et accessoires de manutention
- Volume des médias fixes – 0,2 mL/ cm² remplit le récipient pour une réduction des déchets volumétriques
Guide de traitement de surface
Corning CellBIND™ Le traitement de surface est conçu pour améliorer l'adhérence cellulaire et augmenter les rendements cellulaires, améliorant ainsi l'adhérence des cellules faiblement adhérentes et maintenant la croissance dans des conditions à sérum réduit ou sans sérum. Une option non traitée peut également prendre en charge l’adhérence cellulaire conventionnelle et permettre une récolte plus rapide et plus douce pour le traitement et les dosages en aval.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 13485, FDA CFR 21 Partie 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), Non pyrogénique, USP Classe VI testée, Stérilisée par radiation (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10⁻⁶ |
| Capacité (métrique) | 1310 mL |
| Matériau | Polystyrène |
| Hauteur (impériale) | 2,8 in |
| Hauteur (métrique) | 71 mm |
| Comprend | 1 Vaisseau de culture cellulaire |
| Longueur (impériale) | 13,42 in |
| Longueur (métrique) | 342 mm |
| Nbre par carton | 4 |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Afficher plus |