Description
- Utilise une surface de croissance traitée pour culture tissulaire pour l’adhérence de cellules et perfuse continuellement les cellules avec un milieu frais pour augmenter la productivité cellulaire
- Le système CellCube fournit un environnement qui simule plus étroitement les conditions in vivo et distribue de manière fiable les nutriments et l’oxygène avec des gradients différentiels faibles sur toutes les cellules des modules.
- Les modules CellCube fournissent une surface traitée pour culture tissulaire traditionnelle ou une surface Corning CellBIND™ pour la croissance des cellules dépendantes de l’adhérence.
Spécification
Spécification
| Comprend | Graduations imprimées et gravées ; grille de mesure |
| Nbre par carton | 2 |
| Nb par paquet | 1/Paquet |
| Stérilité | Stérile |
| Surface de culture | 85000 cm² |
| Couches de plateaux | 10 couches |