Learn More
AcroBiosystems Cellectra Human CD14 nBeads, qualité supérieure (pour cellules)
Code produit 31451885 Tous les produits ACROBiosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 10⁹ cellules
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31451885 1 x 10⁹ cellules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31451885 Fournisseur AcroBiosystems Code fournisseur MBSS0011×10^9cells
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les billes Cellectra Human CD14 nBeads, de qualité supérieure (pour les cellules), sont exprimées à partir de cellules HEK293 humaines.
Les billes Cellectra Human CD14 nBeads, de qualité supérieure (pour les cellules), sont exprimées à partir de cellules HEK293 humaines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce produit est stable après stockage à : 2 °C à 8 °C pendant 36 mois à l'état lyophilisé ; 2 °C à 8 °C pendant 18 mois dans des conditions stériles après reconstitution. Veuillez éviter les cycles de congélation-décongélation répétés après reconstitution.
Granulométrie 50 nm
Forme Lyophilisé
Quantité 1 x 10⁹ cellules
À utiliser avec (application) Pour la sélection positive des monocytes et des macrophages à partir de cellules mononucléaires du sang périphérique humain (PBMC) fraîches ou congelées
Espèces Humaine
Suffisant pour 1 x 10⁹ cellules