Learn More
Ion Torrent™ Logiciel d’analyse d’images Celleste™, licence serveur réseau, licence supplémentaire pour un utilisateur
Description
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 est un progiciel complet pour une gamme d’applications biologiques grâce à des outils de segmentation et de classification qui transforment facilement les images en données quantitatives pour un flux de travail rationalisé. Le siège réseau du logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 est conçu pour les environnements dans lesquels l’utilisation de plusieurs copies est souhaitée. Il nécessite une licence de serveur réseau Celleste 5.0 active. Les modules en option pour la déconvolution 3D et 2D, la visualisation 3D et l’analyse vous permettent de personnaliser les capacités en fonction de vos besoins.
Ce siège réseau est conçu pour les environnements dans lesquels l’utilisation de plusieurs copies est souhaitée. Il nécessite une licence de serveur réseau Celleste 5.0 active.
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 vous offre les avantages importants suivants :
• Des outils de flux de travail rationalisés qui facilitent la visualisation et l’édition des images
• Fonctions complètes de traitement et d’amélioration d’images avec des modules en option pour répondre à vos besoins spécifiques
• De grandes capacités d’analyse d’images pour la segmentation, la classification et la quantification d’images individuelles ou d’un lot d’images
• Une nouvelle interface pour une navigation rationalisée sur plaques multipuits et une sélection de puits
• Une vaste gamme de fonctions permettant de créer des rapports et de partager des images et des données
Traitement et analyse
Après acquisition des images, appliquez immédiatement une suite de fonctions de traitement et d’amélioration des images en quelques clics de souris. Utilisez l’alignement automatique pour les superpositions et supprimez le fond pour révéler les détails critiques avec un large éventail de filtres. Une fois satisfait des résultats d’une image, appliquez les mêmes étapes à un ensemble d’images, d’acquisitions ou de résultats à intervalles à partir de traitements différents. Lors de l’imagerie de cellules dans des plaques multipuits, utilisez la nouvelle interface pour sélectionner uniquement les puits que vous souhaitez analyser afin de les traiter automatiquement comme un ensemble.
Mesure et quantification
Mesurez et analysez facilement vos images à l’aide de divers outils de mesure tels que ceux utilisés pour la distance, la région, les angles et la zone. La capacité d’identification d’un objet dans des expériences à intervalles peut être utilisée pour suivre le mouvement ou la migration des cellules. Cette fonctionnalité est particulièrement puissante associée avec l’incubateur sur plateforme EVOS qui permet une surveillance continue des cellules dans des conditions environnementales contrôlées.
Comptage et classification
À l’aide d’un certain nombre d’outils de mesure manuels et automatiques, comptez et caractérisez facilement les cellules et les objets subcellulaires en fonction de la surface, de la longueur, de la forme et de l’intensité lumineuse. Les outils de segmentation flexibles vous permettent de marquer les images en fonction de la couleur ou du niveau d’intensité. Une nouvelle fonctionnalité ROI vous permet de compter les objets et de conserver les mesures par région (p. ex., une application parent-enfant) et également d’effectuer un comptage par région d’intérêt. Après le comptage des objets, triez et affichez les images comptées en fonction de leur taille et d’autres paramètres.
Rapport et partage
À la fin de l’analyse d’images, une suite d’outils d’annotation et de rapport vous permet de créer des rapports de données et d’images prêts à être présentés en quelques clics et de les partager avec d’autres au format PDF, PowerPoint et Excel.
Le logiciel Celleste 5.0 est une solution puissante d’analyse d’images qui facilite votre travail de recherche en imagerie et augmente votre productivité en fournissant des images et des données précises de manière transparente. Grâce à l’utilisation éprouvée des microscopes EVOS, vous disposez désormais des outils qui facilitent la capture, le traitement, la mesure, l’analyse et le partage de vos images et données importantes de manière plus efficace que jamais.
Compliance
RUO
[1] http://www.thermofisher.com/Celleste [2] Licence du réseau d’analyse d’image Celleste [AMEP4868]Explorez toute la gamme de systèmes d’imagerie, d’accessoires et d’offres EVOS [3] [www.thermofisher.com/EVOSB] [4] Incubateur sur plateforme EVOS [www.thermofisher.com/AMC1000]Contenu : siège réseau d’analyse d’images Celleste 5.0 dédié à la recherche uniquement. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Celleste |
| À utiliser avec (équipement) | EVOS M5000, EVOSM7000 et autres systèmes d’imagerie |
| Quantité | 1 licence |