Learn More
Invitrogen™ Module de déconvolution 3D Celleste™, licence à usage unique
Code produit 16606484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 carte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16606484 1 carte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16606484 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4864
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Suite d’outils d’analyse et de visualisation d’images conçue pour de multiples applications biologiques vous permettant de transformer vos images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé et personnalisable.
  • Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 est une suite d’outils d’analyse et de visualisation d’images conçue pour une gamme d’applications biologiques qui vous permet de transformer vos images en données quantitatives pour un flux de travail rationalisé et personnalisable. Associé aux grandes capacités d’acquisition d’images de nos microscopes EVOS, le logiciel Celleste 5 vous permet de capturer, traiter, mesurer, analyser et partager vos images et données sans interruption.
  • Les modules en option pour la déconvolution, la visualisation et l’analyse en 2D et 3D vous permettent de personnaliser les capacités en fonction de vos besoins. Ce module de déconvolution aveugle/non aveugle 2D Celleste 5 permet d’améliorer la qualité d’image en plan unique (S/N) des cellules ou des coupes de tissus en effaçant la brume de fond (lumière hors foyer)
  • Outils de flux de travail rationalisés qui facilitent la visualisation et la modification des images
  • Puissantes capacités d’analyse d’images pour la segmentation, la classification et la quantification d’images individuelles ou d’un lot d’images
  • Options de déconvolution aveugle et non-aveugle
  • Qualité d’image considérablement améliorée
  • Suppression du flou qui peut masquer des informations importantes
  • Les outils pour générer des images plus impressionnantes et des données plus fiables
  • La déconvolution est un processus algorithmique utilisé pour restaurer la perte systématique du contraste de l’image (flou) résultant de la fonction d’étalement du point (PSF) de l’image. Les puissants algorithmes de restauration 2D et 3D disponibles dans les modules Celleste 5 vous permettent de résoudre vos images afin d’améliorer le contraste et la qualité, ou de les visualiser en Z, au fil du temps et par canal, puis d’analyser l’image résultante à l’aide d’un ensemble d’outils étendu.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Invitrogen
À utiliser avec (équipement) EVOS
Quantité 1 carte