Learn More
Invitrogen™ Module d’analyse 3D Celleste™, licence réseau (comprend un poste)
Code produit 16608987 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16608987 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16608987 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4918
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 transforme facilement les images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé. Le module d’analyse 3D de l’analyse d’images Celleste pour licence réseau permet de visualiser des objets 3D complexes à l’aide de la segmentation guidée conçue pour faciliter l’identification et les mesures après déconvolution 3D.
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 transforme facilement les images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé. Le module d’analyse 3D de l’analyse d’images Celleste pour licence réseau permet de visualiser des objets 3D complexes à l’aide de la segmentation guidée conçue pour faciliter l’identification et les mesures après déconvolution 3D. Associé aux puissantes capacités d’acquisition d’images des microscopes EVOS, le logiciel Celleste 5 vous permet de capturer, traiter, mesurer, analyser et partager sans difficulté des images et des données. Une licence serveur réseau est nécessaire pour utiliser ce module.
La licence réseau [1] du logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 est un kit d’analyse d’images très complet conçu pour de multiples applications biologiques, depuis l’ajustement et le traitement des images avec mesures manuelles et automatiques sur plusieurs canaux, jusqu’au outils de segmentation et de classification pour transformation des images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé et personnalisable. La licence serveur réseau d’analyse d’images Celleste 5.0 est conçue pour les environnements où l’utilisation de plusieurs copies est souhaitée. La licence serveur réseau est fournie pour un utilisateur et des licences pour utilisateurs supplémentaires [2] peuvent être ajoutées à tout moment. Les modules facultatifs pour la déconvolution 2D et 3D, la visualisation, l’analyse et le traitement GPU vous permettent de personnaliser les capacités en fonction de vos besoins. Le module d’analyse 3D Celleste pour licence réseau permet de visualiser des objets 3D complexes grâce à une segmentation guidée conçue pour faciliter l’identification et les mesures après déconvolution 3D. Associé aux puissantes capacités d’acquisition d’images des microscopes EVOS [3], le logiciel Celleste 5 vous permet de capturer, traiter, mesurer, analyser et partager sans difficulté des images et des données. Notez que la licence serveur réseau d’analyse d’images Celleste 5.0 est nécessaire pour utiliser ces modules. Le logiciel Celleste 5.0 avec module d’analyse 3D Celleste pour licence réseau vous offre ces avantages importants :• Outils de flux de travail rationalisés qui facilitent la visualisation et la modification des images• Puissantes capacités d’analyse d’images pour la segmentation, la classification et la quantification d’images individuelles ou d’un lot d’images• Segmentation automatique d’objets à l’aide de n’importe quelle image 2D de l’empilement Z• Propagation transparente en Z avec outils automatisés ou semi-automatisés• Génération automatique d’isosurfaces et de pseudo-surfaces• Comptage 3D, y compris la co-localisation• Mesure des distances, surfaces et volumes point à point En savoir plus sur les modules de déconvolution La déconvolution est un processus algorithmique utilisé pour restaurer la perte systématique du contraste de l’image (flou) résultant de la fonction d’étalement du point (PSF) de l’image. Les puissants algorithmes de restauration 2D et 3D disponibles dans les modules Celleste 5 vous permettent de déconvoluer vos images afin d’en améliorer le contraste et la qualité, ou de les visualiser en Z, au fil du temps et par canal, pour ensuite analyser l’image résultante à l’aide d’un ensemble étendu d’outils.[1] Licence serveur réseau d’analyse d’images Celleste 5.0 [AMEP4868][2] Licence réseau d’analyse d’images Celleste [AMEP4869] Explorez toute la gamme EVOS de systèmes d’imagerie, d’accessoires et d’offres [3] [www.thermofisher.com/EVOS] Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Celleste
À utiliser avec (équipement) EVOS M5000, EVOSM7000 et autres systèmes d’imagerie
Quantité 1/boîte