Learn More
Invitrogen™ Module d’analyse 3D Celleste™, licence à usage unique
Code produit 16522702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 carte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16522702 1 carte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16522702 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4867
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 est une suite d’outils d’analyse et de visualisation d’images conçue pour une gamme d’applications biologiques qui vous permet de transformer vos images en données quantitatives pour un flux de travail rationalisé et personnalisable.
Associé aux grandes capacités d’acquisition d’images de nos microscopes EVOS, le logiciel Celleste 5 vous permet de capturer, traiter, mesurer, analyser et partager vos images et données sans interruption. Les modules en option pour la déconvolution, la visualisation et l’analyse en 2D et 3D vous permettent de personnaliser les capacités en fonction de vos besoins. Ce module d’analyse 3D Celleste 5 permet de visualiser des objets 3D complexes à l’aide d’une segmentation guidée conçue pour faciliter l’identification et les mesures.
Le logiciel Celleste 5.0 avec le module d’analyse 3D vous offre ces avantages importants :
• Des outils de flux de travail rationalisés qui facilitent la visualisation et l’édition des images
• De grandes capacités d’analyse des images pour la segmentation, la classification et quantification d’images uniques ou d’un lot d’images
• La segmentation automatique d’objets à l’aide de n’importe quelle image 2D de la pile Z
• La propagation sans interruption en Z avec des outils automatisés ou semi-automatisés
• La génération automatique d’iso-surfaces et de pseudo-surfaces
• Le comptage 3D, y compris la co-localisation
• La mesure des distances point à point, des surfaces et des volumes
En savoir plus sur les modules de déconvolution
La déconvolution est un processus basé sur l’algorithme utilisé pour restaurer la perte systématique du contraste de l’image (flou) résultant de la fonction de diffusion des points d’image (PSF). Les puissants algorithmes de restauration 2D et 3D disponibles dans les modules Celleste 5 vous permettent de résoudre vos images afin d’améliorer le contraste et la qualité, ou de les visualiser en Z, au fil du temps et par canal, puis d’analyser l’image résultante à l’aide d’un ensemble d’outils étendu.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Invitrogen
À utiliser avec (équipement) EVOS
Quantité 1 carte