Learn More
Invitrogen™ Module de déconvolution 3D Celleste™, licence réseau (comprend un poste)
Code produit 16688977 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16688977 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16688977 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4916
Expédition estimée: 07-12-2026
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 transforme facilement les images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé. Le module de déconvolution 3D Celleste pour licence réseau permet d’améliorer considérablement la résolution et la clarté des échantillons épais tels que les sphéroïdes, les coupes de tissus ou les cellules dans les matrices 3D en déconvoluant les empilements Z d’images.
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 transforme facilement les images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé. Le module de déconvolution 3D Celleste pour licence réseau permet d’améliorer considérablement la résolution et la clarté des échantillons épais tels que les sphéroïdes, les coupes de tissus ou les cellules dans les matrices 3D en déconvoluant les empilements Z d’images. Il permet également d’améliorer la qualité de l’image pour la présentation, la publication ou l’analyse des volumes 3D. Associé aux puissantes capacités d’acquisition d’images des microscopes EVOS, le logiciel Celleste 5 vous permet de capturer, traiter, mesurer, analyser et partager sans difficulté des images et des données. Une licence serveur réseau est nécessaire pour utiliser ce module.
La licence réseau [1] du logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 est un kit d’analyse d’images très complet conçu pour de multiples applications biologiques, depuis l’ajustement et le traitement des images avec mesures manuelles et automatiques sur plusieurs canaux, jusqu’au outils de segmentation et de classification pour transformation des images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé et personnalisable. La licence serveur réseau d’analyse d’images Celleste 5.0 est conçue pour les environnements où l’utilisation de plusieurs copies est souhaitée. La licence serveur réseau est fournie pour un utilisateur et des licences pour utilisateurs supplémentaires [2] peuvent être ajoutées à tout moment. Les modules facultatifs pour la déconvolution 2D et 3D, la visualisation, l’analyse et le traitement GPU vous permettent de personnaliser les capacités en fonction de vos besoins. Le module de déconvolution 3D Celleste pour licence réseau permet d’améliorer considérablement la résolution et la clarté des échantillons épais tels que les sphéroïdes, les coupes de tissus ou les cellules dans les matrices 3D en déconvoluant les empilements Z d’images. Il permet également d’améliorer la qualité de l’image pour la présentation, la publication ou l’analyse des volumes 3D. Associé aux puissantes capacités d’acquisition d’images des microscopes EVOS [3], le logiciel Celleste 5 vous permet de capturer, traiter, mesurer, analyser et partager sans difficulté des images et des données. Notez que la licence serveur réseau d’analyse d’images Celleste 5.0 est nécessaire pour utiliser ces modules. Le logiciel Celleste 5.0 avec module de déconvolution 3D Celleste pour licence réseau vous offre ces avantages importants :• Outils de flux de travail rationalisés qui facilitent la visualisation et la modification des images• Puissantes capacités d’analyse d’images pour la segmentation, la classification et la quantification d’images individuelles ou d’un lot d’images• Options de déconvolution 3D aveugle et non aveugle• Contrôles PSF avancés avec options PSF mesurée et théorique• Gamme d’outils d’affichage et de visualisation 3D• Amélioration considérable de la qualité d’image En savoir plus sur les modules de déconvolution La déconvolution est un processus algorithmique utilisé pour restaurer la perte systématique du contraste de l’image (flou) résultant de la fonction d’étalement du point de l’image (PSF). Les puissants algorithmes de restauration 2D et 3D disponibles dans les modules Celleste 5 vous permettent de déconvoluer vos images afin d’en améliorer le contraste et la qualité, ou de les visualiser en Z, au fil du temps et par canal, pour ensuite analyser l’image résultante à l’aide d’un ensemble étendu d’outils.[1] Licence serveur réseau d’analyse d’images Celleste 5.0 [AMEP4868][2] Licence réseau d’analyse d’images Celleste [AMEP4869] Explorez toute la gamme EVOS de systèmes d’imagerie, d’accessoires et d’offres [3] [www.thermofisher.com/EVOS] Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Celleste
À utiliser avec (équipement) EVOS M5000, EVOSM7000 et autres systèmes d’imagerie
Quantité 1/boîte