Learn More
Invitrogen™ Module de visualisation 3D Celleste™, licence à usage unique
Code produit 16626484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 carte
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
16626484 1 carte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16626484 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AMEP4866
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Suite d’outils d’analyse et de visualisation d’images conçue pour de multiples applications biologiques vous permettant de transformer vos images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé et personnalisable.
  • Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 est une suite d’outils d’analyse et de visualisation d’images conçue pour une gamme d’applications biologiques qui vous permet de transformer vos images en données quantitatives pour un flux de travail rationalisé et personnalisable. Associé aux grandes capacités d’acquisition d’images de nos microscopes EVOS, le logiciel Celleste 5 vous permet de capturer, traiter, mesurer, analyser et partager vos images et données sans interruption.
  • Les modules en option pour la déconvolution, la visualisation et l’analyse en 2D et 3D vous permettent de personnaliser les capacités en fonction de vos besoins. Ce module de visualisation 3D Celleste 5 permet d’améliorer la visualisation d’objets 3D grâce à une gamme d’outils puissants.
  • Outils de flux de travail rationalisés qui facilitent la visualisation et la modification des images
  • Puissantes capacités d’analyse d’images pour la segmentation, la classification et la quantification d’images individuelles ou d’un lot d’images
  • Ajustement du bruit de fond et de la transparence
  • Choix de divers types de projection en fonction de vos images
  • Création et amélioration des films 3D par annotations de cadre clés, comptages d’objets et ajustements d’intensité
  • La déconvolution est un processus algorithmique utilisé pour restaurer la perte systématique du contraste de l’image (flou) résultant de la fonction d’étalement du point (PSF) de l’image. Les puissants algorithmes de restauration 2D et 3D disponibles dans les modules Celleste 5 vous permettent de résoudre vos images afin d’améliorer le contraste et la qualité, ou de les visualiser en Z, au fil du temps et par canal, puis d’analyser l’image résultante à l’aide d’un ensemble d’outils étendu.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gamme de produits Invitrogen
À utiliser avec (équipement) EVOS
Quantité 1 carte