Learn More
Invitrogen™ Module d’accélération GPU Celleste™ pour déconvolution 3D, licence à usage unique
Code produit 16666484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 carte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16666484 1 carte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16666484 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4876
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
The Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module, single user license, helps perform 3D deconvolution and analysis in a fraction of the time by utilizing the graphics processing unit (GPU) of your EVOS PC or workstation.
The Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module, single user license, helps perform 3D deconvolution and analysis in a fraction of the time by utilizing the graphics processing unit (GPU) of your EVOS PC or workstation. It also helps enable the processing of thousands of voxels at once for faster processing speed, increased performance, and better response times. A network license including one seat is also available (Cat. No. AMEP4919). This module is used in conjunction with the Celleste 6.0 Image Analysis Software (Cat. No. AMEP4942), a full-feature image analysis suite designed for biological applications.
Le module d’accélération GPU de déconvolution 3D Celleste, avec licence utilisarteur unique, permet d’effectuer une déconvolution et une analyse 3D en beaucoup moins de temps en utilisant l’unité de traitement graphique (GPU) de votre PC ou station de travail EVOS. Il permet également de traiter des milliers de voxels à la fois pour une plus grande vitesse de traitement, des performances accrues et des temps de réponse plus courts. Une licence réseau comprenant un siège est également disponible (réf. No. AMEP4919). Ce module est utilisé conjointement avec le logiciel d’analyse d’images Celleste 6.0 (réf. AMEP4942), une suite complète d’analyse d’images conçue pour les applications biologiques.
L’analyse des images Celleste 6 avec le module d’accélération GPU vous offre ces avantages importants :
• Le flux de travaux, sous forme d’icônes et piloté par un assistant, rationalise l’analyse d’images et élimine les hypothèses
• Les modèles d’analyse préconfigurés et optimisés pour les applications courantes permettent de dériver les résultats les plus pertinents d’un ensemble d’images
• Large gamme de formats de rapport pour visualiser les résultats, générer des rapports et partager des images et des données
• Modules en option pour la déconvolution 2D et 3D, la visualisation 3D et l’analyse 3D disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques
• Déconvolution accélérée par GPU pour augmenter les performances et réduire le temps de résultats
• Clarifiez les images en beaucoup moins de temps avec le traitement basé sur le processeur
En savoir plus sur la déconvolution
La déconvolution est un processus algorithmique utilisé pour restaurer la perte systématique du contraste de l’image (flou) résultant de la fonction d’étalement du point (PSF) de l’image. Les puissants algorithmes de restauration 2D et 3D disponibles dans les modules Celleste vous permettent de déconvoluer vos images afin d’améliorer le contraste et la qualité, ou de les visualiser en Z, au fil du temps et par canal, puis d’analyser l’image résultante à l’aide d’un ensemble d’outils étendu.
Le logiciel Celleste 6,0 est une solution puissante d’analyse d’images qui facilite votre travail de recherche en imagerie et augmente votre productivité en fournissant des images et des données précises de manière transparente. Associé aux puissantes capacités d’acquisition des microscopes EVOS, vous disposez désormais des outils qui facilitent la capture, le traitement, la mesure, l’analyse et le partage de vos images et données importantes de manière plus efficace que jamais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Module
Compatibilité EVOS™ Microscopes
À utiliser avec (équipement) EVOS
Contenu et stockage Carte de module d’accélération GPU Celleste pour déconvolution 3D pour licence serveur réseau
Quantité 1 carte