Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometry Assay Kit
Code produit 15583329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
20 dosages
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15583329 20 dosages 1 kit
13413329 100 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15583329 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10740
 Article restreint
En stock
Le kit de dosage de cytométrie en flux Green CellEvent™ Caspase 3/7 permet la détection par cytométrie en flux de caspase 3 et caspase 7 activée au sein des cellules apoptotiques.
Le kit comprend un nouveau substrat fluorogénique, le réactif de détection vert CellEvent™ Caspase 3/7, ainsi que la coloration de cellules mortes SYTOX™ AADvanced™.
• Spécificités de la Caspase 3/7 —  comprend la séquence de reconnaissance de caspase 3 et caspase 7 activé
• Identification facile —  identifie clairement les populations de cellules vivantes, mortes et apoptotiques
• Analyse rapide —  le lavage et la fixation ne sont pas nécessaires
• Compatibilité multicolore —  se combine avec d’autres colorants excitables par laser 488 nm ou d’autres lasers
Le réactif de détection vert CellEvent™ Caspase 3/7 est un réactif perméable aux cellules qui consiste en un peptide de quatre acides aminés (DEVD) conjugué à un colorant se liant aux acides nucléiques. Lors de lʼapoptose, les protéines de caspase 3 et de caspase 7 sont activées et capables de cliver la séquence de reconnaissance de la caspase 3/7 codée dans le peptide DEVD. Le clivage de la séquence de reconnaissance et de liaison de lʼADN par le réactif marque les cellules apoptotiques d’un signal fluorogénique brillant présentant une capacité maximale dʼabsorption/émission de ∼ 511/533 nm. Utilisé en association avec la coloration pour cellules mortes SYTOX™ AADvanced™, il permet de distinguer facilement les cellules apoptotiques des cellules vivantes et nécrotiques.
Comme aucun paramètre ne définit à lui seul l’apoptose dans tous les systèmes, nous suggérons fortement d’utiliser une combinaison de différentes mesures pour une détection fiable de l’apoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 20 dosages
Format Kit
Type de produit Kit de dosage de caspase
Contenu et stockage Contient 1 flacon de réactif de détection de caspase 3 et 7 vert CellEvent™, 1 flacon de coloration de cellules mortes SYTOX AADvanced et 1 flacon de DMSO.
Stocker tous les flacons dans le kit en position verticale, à une température inférieure ou égale à -20deg;C, desséchés et à l’abri de la lumière.
Faisceaux laser du cytomètre en flux 488
Excitation / émission SYTOX AADvanced : 546/647
Réactif de détection de caspase 3 et 7 vert CellEvent : 511/533
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits CellEvent
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
À utiliser avec (équipement) Cytomètre à focalisation acoustique Attune™, Cytomètre de flux
Marqueur ou colorant Réactif de détection de caspase 3 et 7 vert CellEvent™, coloration de cellules mortes SYTOX AADvanced
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)