Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase 3/7 Green Ready Flow™ Reagent
Code produit 15945920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 dosages
Conditionnement:
120 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15945920 120 dosages 120 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15945920 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37167
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Le réactif CellEvent™ Caspase 3/7 Green Ready Flow™ permet la détection par cytométrie en flux de la caspase 3 et de la caspase 7 activées au sein des cellules apoptotiques.
Le produit comprend 2 réactifs : le nouveau substrat fluorogénique, le réactif de détection vert CellEvent™ Caspase 3/7 et la coloration de cellules mortes SYTOX™ AADvanced™.
• Stable à température ambiante
• Un format pratique et prêt à l’emploi —  pas besoin de diluer, de peser ou de pipeter
• Une fluorescence verte brillante exceptionnelle sur la liaison aux acides nucléiques
• Une coloration rapide des cellules apoptotiques sans étape de lavage
Le réactif CellEvent Caspase 3/7 Green Ready Flow est un réactif perméant aux cellules qui détecte l’activité de la caspase 3/7 à l’aide de la cytométrie en flux. Ajoutez 2 gouttes du flacon compte-gouttes directement dans 1 x 106 de cellules, incubez et analysez.
Le réactif CellEvent Caspase 3/7 Green Ready Flow se compose d’un peptide à quatre acides aminés (DEVD) conjugué à un colorant de liaison aux acides nucléiques. Lors de lʼapoptose, les protéines de caspase 3 et de caspase 7 sont activées et capables de cliver la séquence de reconnaissance de la caspase 3/7 codée dans le peptide DEVD. Le clivage de la séquence de reconnaissance et de liaison de lʼADN par le réactif marque les cellules apoptotiques d’un signal fluorescent brillant présentant une capacité maximale dʼabsorption / émission ∼ 502/530 nm. Utilisé en association avec la coloration pour cellules mortes SYTOX AADvanced, il permet de distinguer facilement les cellules apoptotiques des cellules vivantes et nécrotiques.
Comme aucun paramètre ne définit à lui seul l’apoptose dans tous les systèmes, nous suggérons fortement d’utiliser une combinaison de différentes mesures pour une détection fiable de l’apoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 120 dosages
Format Flacon compte-gouttes
Type de produit Réactif caspase 3 et 7
Contenu et stockage 4 flacons compte-gouttes, à conserver à température ambiante
Excitation / émission 504/523
Couleur Vert
Conditions d’expédition Température ambiante
Localisation subcellulaire Nucleus
Gamme de produits CellEvent™ Ready Flow
Marqueur ou colorant CellEvent™ Caspase 3/7 vert, coloration de cellules mortes SYTOX AADvanced
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)