Learn More
Invitrogen™ Kit de détection vert de sénescence par cytométrie en flux CellEvent™
Code produit 16232102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μlitres
100 μlitres
Conditionnement:
1 pièce
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16232102 25 μlitres 1 pièce
16376622 100 μlitres 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16232102 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10850
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Le kit de détection vert de sénescence CellEvent™ est constitué d’une sonde fluorescente et d’un tampon optimisé qui permettent la détection des cellules sénescentes à l’aide d’images.
Cette sonde à base de fluorescéine contient deux fractions de galactoside, ce qui en fait une cible pour la β-galactosidase. L’activation de la β-galactosidase est couramment utilisée comme biomarqueur pour les cellules sénescentes. Cette enzyme hydrolytique réside dans les lysosomes et convertit les β-galactosides en monosaccharides dans des conditions de pH acide. Le produit clivé enzymatiquement est retenu dans la cellule en raison de la liaison covalente des protéines intracellulaires et émet un signal fluorogène qui a des maxima d’absorption/émission de 490/514 nm.
Les fonctionnalités du kit sont les suivantes :
• Détection fluorescente fiable et rapide des cellules sénescentes
• Plus grande sensibilité que la x-gal colorimétrique traditionnelle
• Le signal fluorescent est bien conservé et détecté à l’aide des ensembles de filtres Alexa Fluor™ 488/FITC standard
• La sonde de sénescence fluorescente— activée par multiplex peut être multiplexée
En raison d’une durée de vie réplicative limitée, le cycle cellulaire des cellules normales s’arrête. Il s’agit de la sénescence cellulaire. Pendant cette phase sénescente, les cellules restent métaboliquement actives sans subir de mort ou de division cellulaire. Elles adoptent un phénotype spécifique avec l’apparition de plusieurs noyaux, une vacuolisation accrue, l’expression de la β-galactosidase dépendante du pH ainsi que l’élargissement et l’extension morphologiques. La sénescence, grâce à divers mécanismes, pourrait jouer un rôle dans la suppression et la progression des tumeurs, le vieillissement et la réparation des tissus.
L’activation de la β-galactosidase est couramment utilisée comme biomarqueur pour les cellules sénescentes. Cette enzyme hydrolytique réside dans les lysosomes et convertit les β-galactosides en monosaccharides dans des conditions de pH acide. L’activité est optimale à pH lysosomal 4, mais les dosages conventionnels mesurent à pH 6. Il a été démontré que l’activité de la β-galactosidase normalisée est deux fois plus élevée dans les cellules sénescentes que dans les cellules pré-sénescentes, quelle que soit la valeur de pH utilisée pour les dosages.
Un substrat colorimétrique pour la β-galactosidase, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside (x-gal), a longtemps été utilisé pour détecter l’activité métabolique dans les cellules in vitro. Toutefois, son utilisation est limitée en raison d’un signal incohérent, de la longueur du dosage et de son incapacité de à se multiplexer.
Par conséquent, nous avons développé un substrat fluorescent sensible pour la β-galactosidase qui peut être utilisée pour la détection des cellules sénescentes. La sonde de détection de sénescence CellEvent™ Green est un réactif à base de fluorescéine contenant deux fractions de galactoside, ce qui en fait une cible spécifique de la β-galactosidase. Le produit clivé par enzyme est retenu dans la cellule en raison de la liaison covalente des protéines intracellulaires et émet un signal fluorogène qui a des maxima d’absorption/émission de 490/514 nm.
Le kit de détection de sénescence CellEvent™ Green comporte une sonde de détection de sénescence CellEvent™ Green et un tampon optimisé pour la détection des cellules sénescentes dans des échantillons fixes. Cette sonde peut être multiplexée avec d’autres réactifs fluorescents compatibles avec la fixation du paraformaldéhyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Contenu et stockage Conserver entre 2–8°C à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, instrument à haute densité, Instruments d’analyse à haut contenu
Type de produit Kit de détection vert de sénescence
Format Plaque 96 puits
Gamme de produits CellEvent
Quantité 25 μlitres
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace