Learn More
Qualité de biologie moléculaire Eau testée à l’eau stérile USP, Corning™
BIOPHARMA
Code produit 15393581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15393581 6 x 500 mL 6 pièces
15383581 6 x 100 mL 6 pièces
15303711 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15393581 Fournisseur Corning Media Tech Code fournisseur 46000CV
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisée dans les applications sans RNase, DNase et Protéase. L’eau de qualité biologie moléculaire Corning™ testée à l’eau stérile USP est utilisée pour la préparation de tampons, la purification d’ADN/ARN, le séquençage et les bibliothèques d’ADN,
L’eau de qualité biologie moléculaire est idéale pour les applications nécessitant de l’eau ultra-pure exempte de RNase, de DNase et de protéase (par exemple, PCR et autres réactions de biologie moléculaire, extraction d’ADN/ARN/protéines, purification et réactifs de stockage). L’eau de qualité biologie moléculaire est testée sur les propriétés chimiques et physiques que l’on trouve dans la monographie USP pour l’eau purifiée stérile.
Certifications
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC eau
SMILES O
Spécification
Quantité 6 x 500 mL