Learn More
Corning™ Milieu de culture cellulaire cellgro™
BIOPHARMA
Code produit 15313531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Type de produit:
HEPES de sérum réduit Transfectagro
Milieux de culture cellulaire
Conditionnement:
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
15313531 500 mL Milieux de culture cellulaire 6 pièces
15363591 1 L Milieux de culture cellulaire 6 pièces
15373701 500 mL HEPES de sérum réduit Transfectagro 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15313531 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10010CV
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour évaluer les caractéristiques de la promotion de la croissance et de la cytotoxicité, les produits Corning Classical Media subissent une variété de tests afin de déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance. La performance du produit est mesurée par des rapports de récolte à usine ou par une augmentation de pli selon les spécifications prédéterminées. Les produits liquides et en poudre classiques sont également testés pour déterminer le pH et l’osmolalité. Les poudres de milieux classiques sont également testées pour vérifier l’humidité résiduelle. Les tests de pH et d’osmolalité sont effectués selon des procédures spécifiques dans lesquelles tous les équipements sont étalonnés à l’aide d’étalons traçables au National Institute of Standards and Technology. Les tests biologiques des produits de milieux classiques liquides Corning garantissent de faibles niveaux d’endotoxines, de mycoplasmes et une absence de contamination. Endotoxines : les produits de milieux classiques sont testés pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène. Pour la libération, chaque lot de milieux classiques liquides standard doit avoir un niveau d’endotoxines inférieur à 0,25 EU/ml. Les produits de poudre de milieu classique doivent avoir un niveau d’endotoxine inférieur à 0,25 EU/ml après reconstitution pour obtenir un poids de formule avec une faible quantité d’eau endotoxines. Tous les produits de milieux classiques liquides Corning sont testés pour leur stérilité et les produits de milieux classiques liquides sont testés pour le mycoplasma hors site à l’aide d’une méthode à grand volume.
Le milieu sérum réduit transfectagro™ est conçu pour maximiser la croissance d’une variété de types de cellules dans des conditions de sérum réduit, ce qui permet généralement une réduction d’au moins 50 % de l’utilisation du sérum avec une adaptation minimale. Une formulation à sérum réduit définie chimiquement, transfectagro améliore également l’efficacité de la transfection transitoire dans divers types de cellules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Quantité 500 mL
Niveau d’endotoxines 0,25 UE/ml