Learn More
Corning™ Mélange F-12 de DMEM / Ham cellgro™
BIOPHARMA
Code produit 15323561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 ml
6 x 1 L
Avec additifs:
Aucun
Glutamine
Glutamine, HEPES
Sans additif:
Néant
Sans rouge de phénol
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Conditionnement
15323561 6 x 500 ml Aucun Néant 6 pièces
15323611 6 x 1 L Glutamine, HEPES Néant 6 pièces
15313611 6 x 1 L Glutamine Néant 6 pièces
15353561 6 x 500 ml Glutamine Sans rouge de phénol 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15323561 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 15090CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.46€
    159.38€ / 6 pièces
    Économisez 13.08€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Les produits subissent une batterie de tests visant à déterminer leur fonctionnalité et leur toxicité via une analyse de stimulation de la croissance. Le mélange F-12 de DMEM / Ham Corning™ cellgro™ supporte la croissance de la culture cellulaire et la substitution du HCl pyridoxine pour le pyridoxal assure une meilleure stabilité par rapport à la formulation originale.
  • Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
  • La formulation originale a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris
  • A été modifié pour prendre en charge la variété de cellules normales et transformées, telles que les cultures primaires de cellules de souris et de poulet
  • Les formulations peuvent différer en quantité ou en absence de composants tels que le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
  • Testé pour déterminer le pH et l’osmolalité
  • Faibles niveaux d’endotoxines et absence de contamination
  • Testé pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène
  • Le milieu F-12 de Ham est basé sur le milieu F-10 de Ham avec des concentrations plus élevées de choline, d’inositol, de putrescine et d’acides aminés
  • Mycoplasme : Test négatif
  • Stérilité : Conforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange DMEM et F-12, 50 / 50 de Ham
Avec additifs Aucun
Sans additif Néant
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 6 x 500 ml
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule L-glutamine, pyruvate de sodium, rouge de phénol, bicarbonate de sodium
Contenu et stockage 2 à 8 °C