Learn More
Corning™ Mélange F-12 de DMEM / Ham cellgro™
BIOPHARMA
Code produit 15353561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 ml
6 x 1 L
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, HEPES
Sans additif:
Néant
Sans rouge de phénol
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Conditionnement
15353561 6 x 500 ml Glutamine Sans rouge de phénol 6 pièces
15323611 6 x 1 L Glutamine, HEPES Néant 6 pièces
15323561 6 x 500 ml Glutamine Néant 6 pièces
15313611 6 x 1 L Glutamine Néant 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15353561 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 16405CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    64.62€ / 6 pièces
    Économisez 141.38€
    68% de réduction
 Article restreint
En stock
Les produits subissent une batterie de tests visant à déterminer leur fonctionnalité et leur toxicité via une analyse de stimulation de la croissance. Le mélange F-12 de DMEM / Ham Corning™ cellgro™ supporte la croissance de la culture cellulaire et la substitution du HCl pyridoxine pour le pyridoxal assure une meilleure stabilité par rapport à la formulation originale.
  • Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
  • La formulation originale a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris
  • A été modifié pour prendre en charge la variété de cellules normales et transformées, telles que les cultures primaires de cellules de souris et de poulet
  • Les formulations peuvent différer en quantité ou en absence de composants tels que le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
  • Testé pour déterminer le pH et l’osmolalité
  • Faibles niveaux d’endotoxines et absence de contamination
  • Testé pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène
  • Le milieu F-12 de Ham est basé sur le milieu F-10 de Ham avec des concentrations plus élevées de choline, d’inositol, de putrescine et d’acides aminés
  • Mycoplasme : Test négatif
  • Stérilité : Conforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange DMEM et F-12, 50 / 50 de Ham
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 6 x 500 ml
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule Sels inorganiques : 116,65 mg/L de CaCl2 (anhydre), 0,417 mg/L de FeSO4.7H2O, 0,05 mg/L de Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/L de KCl, 0,0008 mg/L de CuSO4 (anhydre), 84,95 mg/L de MgSO4 (anhydre), 7 000 mg/L de NaCl, 62,5 mg/L de Na2HPO4.H2O, 71 mg/L de Na2HPO4 (anhydre), 2 438 mg/L de NaHCO3, 0,4315 mg/L de ZnSO4.7H2O ; Acides aminés : 4,45 mg/l de L-alanine, 147,5 mg/l de L-arginine. HCl, 7,5 mg/L de L-asparagine.H2O, 6,65 mg/L d’acide L-aspartique, 17,56 mg/L de L-cystine.HCl.H2O, 31,285 mg/L de L-cystine.2HCl, 7,35 mg/L d’acide L-glutamique, 365,1 mg/L de L-glutamine, 18,75 mg/L de glycine, 31,48 mg/L de L-histidine.HCl.H2O, 54,37 mg/L de L-isoleucine, 58,95 mg/L de L-leucine, 91,35 mg/L de L-lysine. HCl, 17,24mg/L de L-méthionine, 35,48mg/L de L-phénylalanine, 17,25mg/L de L-proline, 26,25mg/L de L-sérine, 53,55mg/L de L-thréonine, 9,02mg/L de L-tryptophane, 55,815mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 52,85mg/L de L-valine ; Vitamines : 0,00365 mg/l de biotine, 2,24 mg/l de D-Ca-Pantothénate, 8,98 mg/l de chlorure de choline, 2,65 mg/l d’acide folique, 12,61 mg/l d’i-inositol, 2,0185 mg/l de nicotinamide, 2,031 mg/l de pyridoxine. HCl, 0,219 mg/l de riboflavine, 2,17 mg/l de thiamine. HCl ; Autre : 3 151 mg/l de D-glucose, 2,385 mg/l d’hypoxanthine, sodium, 0,105 mg/l d’acide DL-thioctique (lipoïque), 0,044 mg/l de linéoléate de méthyle, 0,08 mg/l de putrescine.2HCl, 110 mg/l de pyruvate de sodium, 0,365 mg/l de thymidine.
Contenu et stockage 2 à 8 °C