Learn More
Corning™ Mélange de milieux F-12 de DMEM / Ham cellgro™
Description
- Formulé pour la culture sans sérum des cellules CHO
- La formulation contient de la L-glutamine
- Faibles niveaux d’endotoxines et absence de contamination
- Osmolalité : H2O 289 mOsm/kg
- Endotoxine : <0,25 UE/ml
- Stérilité : Conforme
- Mycoplasme : Test négatif
Order Info
Quantité dim
Specifications
Specifications
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Mélange DMEM et F-12, 50 / 50 de Ham |
| À utiliser avec (application) | Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance |
| Quantité | 6 x 500 ml |
| Niveau d’endotoxines | < 0,25 UE/ml |
| Formule | Sels inorganiques : 33,3 mg/L de CaCl2 (anhydre), 0,0016 mg/L de CuSO2 (anhydre), 0,834 mg/L de FeSO4.7H2O, 223,6 mg/L de KCl, 72,20 mg/L de MgSO4 (anhydre), 7 600 mg/L de NaCl, 142 mg/L de Na2HPO4 (anhydre), 1 176 mg/L de NaHCO3, 0,863 mg/L de ZnSO4.7H2O ; Acides aminés : 8,9mg/L de L-alanine, 211mg/L de L-arginine. HCl, 15 mg/L de L-asparagine.H2O, 13 mg/L d’acide L-aspartique, 35,12 mg/L de L-cystine.HCl.H2O, 14,70 mg/L d’acide L-glutamique, 146,20 mg/L de L-glutamine, 7,50 mg/L de glycine, 20,96 mg/L de L-histidine.HCl.H2O, 3,94 mg/L de L-isoleucine, 13,10 mg/L de L-leucine, 36,50 mg/L de L-lysine. HCl, 4,48mg/L de L-méthionine, 4,96mg/L de L-phénylalanine, 34,50mg/L de L-proline, 10,50mg/L de L-sérine, 11,90mg/L de L-thréonine, 2,04mg/L de L-tryptophane, 7,84mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 11,70mg/L de L-valine ; Vitamines : 0,037 mg/L de nicotinamide, 0,062 mg/L de pyridoxine. HCl, 0,038mg/L de riboflavine, 0,34mg/L de thiamine. HCl, 1,36mg/L de vitamine B12 ; Autres : 1 802 mg/L de D-glucose, 4,77 mg/L d’hypoxanthine, Na, 0,21 mg/L d’acide DL-thioctique (lipoïque), 0,088 mg/L de linoléate de méthyle, 1,2 mg/L de rouge de phénol. Na, 0,16 mg/L de putrescine.2HCl, 110 mg/L de pyruvate de sodium, 0,73 mg/L de thymidine. |
| pH | 7,2 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |