Learn More
Corning™ DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
BIOPHARMA
Code produit 15323531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 ml
6 x 1 L
1 x 10 L
1 x 20 L
Avec additifs:
Glucose
Glucose, Glutamine
Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium
Glucose, Pyruvate de sodium
Glucose, Pyruvate de sodium, HEPES
Glutamine, Glucose
Sans additif:
Néant
Sans glutamine
Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Sans pyruvate de sodium
Type de produit:
Milieu DMEM, 1 g/L de glucose
Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose
Conditionnement:
10L
20L
6 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Type de produit Conditionnement
15323531 6 x 500 ml Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium Néant Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
15303601 6 x 1 L Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium Néant Milieu DMEM, 1 g/L de glucose 6 pièces
15323601 6 x 1 L Glutamine, Glucose Sans pyruvate de sodium Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
15373591 6 x 1 L Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium Néant Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
15353531 6 x 500 ml Glucose, Glutamine Sans pyruvate de sodium Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
16651543 6 x 500 ml Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose -
15353551 6 x 500 ml Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
15383551 6 x 500 ml Glucose Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
15393551 6 x 500 ml Glucose, Pyruvate de sodium, HEPES Sans glutamine Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
15383561 6 x 500 ml Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine, Sans rouge de phénol Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
15393611 6 x 1 L Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
15393591 1 x 10 L Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium Néant Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 10L
15313621 1 x 10 L Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 10L
15303621 1 x 20 L Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 20L
15333621 6 x 1 L Glucose, Pyruvate de sodium, HEPES Sans glutamine Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
15323621 6 x 1 L Glucose Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15323531 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10013CV
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu Corning™ DMEM (milieu Dulbecco modifié par Eagle) favorise la croissance des cultures cellulaires et le remplacement de la pyridoxine HCl par la pyridoxal permet d’améliorer la stabilité par rapport à la formulation d’origine. Les produits font l’objet de divers tests pour déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance.
  • Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
  • La formulation originale a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris
  • A été modifié pour prendre en charge la variété de cellules normales et transformées, telles que les cultures primaires de cellules de souris et de poulet
  • Les formulations peuvent différer en quantité ou en absence de composants tels que le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
  • Testé pour déterminer le pH et l’osmolalité
  • Faibles niveaux d’endotoxines et absence de contamination
  • Testé pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène
  • Osmolalité : H2O 335± mOsm/kg
  • Mycoplasme : Test négatif
  • Stérilité : Conforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose
Avec additifs Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium
Sans additif Néant
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 6 x 500 ml
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule Sels inorganiques : 200 mg/L de CaCl2 (anhydre), 0,1 mg/L de Fe(NO3)3.9H2O, 400 mg/L de KCl, 97,7 mg/L de MgSO4 (anhydre), 6 400 mg/L de NaCl, 125 mg/L de NaH2PO4.H2O, 3 700 mg/L de NaHCO3 ; Acides aminés : 84 mg/L de L-arginine. HCl, 62,57 mg/L de L-cystine.2HCl, 584 mg/L de L-glutamine, 30 mg/L de glycine, 42 mg/L de L-histidine.HCl.H2O, 104,8 mg/L de L-isoleucine, 104,8 mg/L de L-leucine, 146,2 mg/L de L-lysine. HCl, 30 mg/L de L-méthionine, 66 mg/L de L-phénylalanine, 42 mg/L de L-sérine, 95,2 mg/L de L-thréonine, 16 mg/L de L-tryptophane, 103,79 mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 20 mg/L de L-valine ; Vitamines : 4 mg/L de calcium D pantothénate, 4 mg/L de chlorure de choline, 4 mg/L d’acide folique, 7,2 mg/L d’i-Inositol, 4 mg/L de nicotinamide, 4 mg/L de pyridoxine. HCl, 0,4 mg/L de riboflavine, 4 mg/L de thiamine. HCl ; Autre : 4 500 mg/L de D-glucose, 15 mg/L de rouge de phénol. Na, 110 mg/L de pyruvate de sodium.
Contenu et stockage 2 à 8 °C