Learn More
Corning™ DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Description
- Le remplacement du pyridoxal par de la pyridoxine HCl garantit une meilleure stabilité par rapport à la formule d’origine
- Le DMEM est une modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois la concentration d’acides aminés et de vitamines généralement présente dans ce milieu
- La formulation d’origine a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris et a depuis été modifiée pour la prise en charge de diverses cellules normales et transformées, comme des cultures primaires de cellules de souris et de poulet
- Les formules peuvent présenter une quantité différente de composants, voire l’absence de certains composants, comme le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
- Testé pour déterminer le taux de pH et l’osmolalité
- Faible teneur en endotoxines et absence de contamination
- Testé pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène
- Osmolalité : 335±mOsm/kg H2O
- Mycoplasme : Test négatif
- Stérilité : Réussite
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu DMEM, 4,5 g/L de glucose |
| Avec additifs | Glucose, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans rouge de phénol |
| À utiliser avec (application) | Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance |
| Quantité | 6 x 500 ml |
| Niveau d’endotoxines | < 0,25 UE/ml |
| Formule | Sels inorganiques : 200 mg/L de CaCl2 (anhydre), 0,1 mg/L de Fe(NO3)3.9H2O, 400 mg/L de KCl, 97,7 mg/L de MgSO4 (anhydre), 6 400 mg/L de NaCl, 125 mg/L de NaH2PO4.H2O, 3 700 mg/L de NaHCO3 ; Acides aminés : 84 mg/L de L-arginine. HCl, 62,57 mg/L de L-cystine.2HCl, 30 mg/L de glycine, 42 mg/L de L-histidine.HCl.H2O, 104,8 mg/L de L-isoleucine, 104,8 mg/L de L-leucine, 146,2 mg/L de L-lysine. HCl, 30 mg/L de L-méthionine, 66 mg/L de L-phénylalanine, 42 mg/L de L-sérine, 95,2 mg/L de L-thréonine, 16 mg/L de L-tryptophane, 103,79 mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 20 mg/L de L-valine ; Vitamines : 4 mg/L de calcium D pantothénate, 4 mg/L de chlorure de choline, 4 mg/L d’acide folique, 7,2 mg/L d’i-Inositol, 4 mg/L de nicotinamide, 4 mg/L de pyridoxine. HCl, 0,4 mg/L de riboflavine, 4 mg/L de thiamine. HCl ; Autre : 4 500 mg/L de D-glucose, 110 mg/L de pyruvate de sodium ; Ajouts : 584 mg/L de poudre de L-glutamine, solution 200 mM 20 ml/L. |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |