Learn More
Corning™ MEM Cellgro™
BIOPHARMA
Code produit 15383611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15383611 1 L 6 pièces
15333551 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15383611 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 15010CM
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour évaluer les caractéristiques de la promotion de la croissance et de la cytotoxicité, les produits Corning Classical Media subissent une variété de tests afin de déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance. La performance du produit est mesurée par des rapports de récolte à usine ou par une augmentation de pli selon les spécifications prédéterminées. Les produits liquides et en poudre classiques sont également testés pour déterminer le pH et l’osmolalité. Les poudres de milieux classiques sont également testées pour vérifier l’humidité résiduelle. Les tests de pH et d’osmolalité sont effectués selon des procédures spécifiques dans lesquelles tous les équipements sont étalonnés à l’aide d’étalons traçables au National Institute of Standards and Technology. Les tests biologiques des produits de milieux classiques liquides Corning garantissent de faibles niveaux d’endotoxines, de mycoplasmes et une absence de contamination. Endotoxines : les produits de milieux classiques sont testés pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène. Pour la libération, chaque lot de milieux classiques liquides standard doit avoir un niveau d’endotoxines inférieur à 0,25 EU/ml. Les produits de poudre de milieu classique doivent avoir un niveau d’endotoxine inférieur à 0,25 EU/ml après reconstitution pour obtenir un poids de formule avec une faible quantité d’eau endotoxines. Tous les produits de milieux classiques liquides Corning sont testés pour leur stérilité et les produits de milieux classiques liquides sont testés pour le mycoplasma hors site à l’aide d’une méthode à grand volume.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Type de produit Milieu essentiel minimal (MEM)
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 1 L
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule Sels inorganiques : 200,00mg/L de CaCl2 (anhydre), 400,00 mg/L de KCl, 97,70 mg/L de MgSO4 (anhydre), 6 800,00mg/L de NaCl, 140,00mg/L de NaH2PO4.H2O, 2 200,00 mg/L de NaHCO3 ; Acides aminés : 126,40 mg/l de L-arginine. HCl, 31,20 mg/L de L-cystine.2HCl, 41,90 mg/L de L-histidine.HCl.H2O, 52,50 mg/L de L-isoleucine, 52,50 mg/L de L-leucine, 72,50 mg/L de L-lysine. HCl, 15,00 mg/L de L-méthionine, 32,50 mg/L de L-phénylalanine, 47,60 mg/L de L-thréonine, 10,00 mg/L de L-tryptophane, 51,90 mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 46,80 mg/L de L-valine ; Vitamines : 1,00 mg/L de calcium D pantothénate, 1,00 mg/L de chlorure de choline, 1,00 mg/L d’acide folique, 2,00 mg/L d’i-Inositol, 1,00 mg/L de nicotinamide, 1,00 mg/L de pyridoxine. HCl, 0,10mg/L de riboflavine, 1,00mg/L de thiamine. HCl ; Autre : 1 000,00mg/L de D-glucose, 10,00mg/L de rouge de phénol. Na
Contenu et stockage 2 à 8 °C