Learn More
Corning™ RPMI 1640 cellgro™
BIOPHARMA
Code produit 15373601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 ml
1 x 1 L
6 x 1 L
1 x 20 L
6 x 10 L
6 x 20 L
Avec additifs:
Aucun
Glutamine
Glutamine, HEPES
HEPES
glutagro Supplément, Rouge de phénol
Conditionnement:
10L
20L
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs unitSize
15373601 6 x 1 L Glutamine, HEPES 6 pièces
15343601 6 x 1 L Glutamine 6 pièces
15313561 6 x 500 ml HEPES 6 pièces
15343621 1 x 1 L Aucun 6 pièces
15313551 6 x 500 ml glutagro Supplément, Rouge de phénol 6 pièces
15313541 6 x 500 ml Glutamine, HEPES 6 pièces
15353601 6 x 20 L Glutamine 20L
15363601 6 x 10 L Glutamine 10L
15323541 6 x 500 ml Glutamine 6 pièces
15353621 1 x 20 L Aucun 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15373601 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10041CM
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour évaluer les caractéristiques de la promotion de la croissance et de la cytotoxicité, les produits Corning Classical Media subissent une variété de tests afin de déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance. La performance du produit est mesurée par des rapports de récolte à usine ou par une augmentation de pli selon les spécifications prédéterminées. Les produits liquides et en poudre classiques sont également testés pour déterminer le pH et l’osmolalité. Les poudres de milieux classiques sont également testées pour vérifier l’humidité résiduelle. Les tests de pH et d’osmolalité sont effectués selon des procédures spécifiques dans lesquelles tous les équipements sont étalonnés à l’aide d’étalons traçables au National Institute of Standards and Technology. Les tests biologiques des produits de milieux classiques liquides Corning garantissent de faibles niveaux d’endotoxines, de mycoplasmes et une absence de contamination. Endotoxines : les produits de milieux classiques sont testés pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène. Pour la libération, chaque lot de milieux classiques liquides standard doit avoir un niveau d’endotoxines inférieur à 0,25 EU/ml. Les produits de poudre de milieu classique doivent avoir un niveau d’endotoxine inférieur à 0,25 EU/ml après reconstitution pour obtenir un poids de formule avec une faible quantité d’eau endotoxines. Tous les produits de milieux classiques liquides Corning sont testés pour leur stérilité et les produits de milieux classiques liquides sont testés pour le mycoplasma hors site à l’aide d’une méthode à grand volume.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Type de produit RPMI 1640
Avec additifs Glutamine, HEPES
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 6 x 1 L
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule Sels inorganiques : 100,00 mg/L de Ca(NO3)2.4H2O, 400,00 mg/L de KCl, 48,80 mg/L de MgSO4 (anhydre), 6 000,00 mg/L de NaCl, 800,70 mg/L de Na2HPO4 (anhydre), 2 000,00 mg/L de NaHCO3 ; Acides aminés : 200,00 mg/L de L-arginine, 56,82 mg/L de L-asparagine.H2O, 20,00 mg/L d’acide L-aspartique, 65,20 mg/L de L-cystine.2HCl, 20,00 mg/L d’acide L-glutamique, 300,00 mg/L de L-glutamine, 10,00 mg/L de glycine, 15,00 mg/L de L-Histidine, 20,00 mg/L d’hydroxy-L-proline, 50,00 mg/L de L-isoleucine, 50,00 mg/L de L-leucine, 40,00 mg/L de L-lysine. HCl, 15,00mg/L de L-méthionine, 15,00mg/L de L-phénylalanine, 20,00mg/L de L-proline, 30,00mg/L de L-sérine, 20,00mg/L de L-thréonine, 5,00mg/L de L-tryptophane, 28,83mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 20,00mg/L de L-valine ; Vitamines : 0,20 mg/l de biotine, 0,25 mg/l de pantothénate de D-calcium, 3,00 mg/l de chlorure de choline, 1,00 mg/l d’acide folique, 35,00 mg/l d’i-inositol, 1,00 mg/l de nicotinamide, 1,00 mg/l d’acide para aminobenzoïque, 1,00 mg/l de pyridoxine. HCl, 0,20 mg/l de riboflavine, 1,00 mg/l de thiamine. HCl, 0,005mg/L de vitamine B12 ; Autres : 2 000,00 mg/l de D-glucose, 1,00 mg/l de glutathion (réduit), 5 958,00 mg/l d’HEPES, 5,00 mg/l de rouge de phénol. Na
Contenu et stockage 2 à 8 °C