Learn More
Thermo Scientific™ Plateforme d’analyse à haute densité (HCS) CellInsight™ CX5
Code produit 15387695 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15387695 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15387695 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CX51110
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réalisez rapidement des tests d’imagerie à haute densité grâce à cette plateforme HCS compacte et abordable.
Réalisez rapidement des dosages d’imagerie à haute densité grâce à la plateforme d’analyse à haute densité (HCS) Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5, compacte et abordable.
La plateforme d’analyse à haute densité (HCS) CellInsight CX5 est une plateforme de paillasse automatisée d’imagerie et d’analyse cellulaire, rapide, simple à utiliser et conçue pour l’imagerie quantitative. Pour les chercheurs qui veulent tirer parti d’analyses cellulaires quantitatives pour la première fois ou pour ceux qui veulent augmenter l’échelle et la capacité, la plateforme HCS CellInsight CX5 constitue un outil économique, mais puissant, pour rapidement automatiser l’imagerie cellulaire quantitative.
Points clés :
  • Flexible – conçue pour fonctionner avec ou sans marquage fluorescent, la nouvelle plateforme HCS CellInsight CX5 utilise la lumière transmise, permettant aux utilisateurs d’explorer davantage la biologie des cellules sans les restrictions liées aux colorants fluorescents ou d’utiliser les capacités complètes d’un système d’éclairage (light engine) à cinq couleurs
  • Abordable – l’imagerie automatisée à haute densité pour tous les budgets
  • Facile à utiliser – créez et optimisez rapidement des tests basés sur l’imagerie avec le logiciel d’analyse cellulaire Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0, inclus
  • Performant – lit et analyse une plaque à 96 puits en moins de quatre minutes
  • Qualité – imagerie de haute qualité et fonctionnement pratiquement sans entretien
  • Compact – tient sur une paillasse et a des dimensions inférieures à 2 pi de côté
Capacités :
  • Effectuez des mesures sur cellules individuelles, mais aussi subcellulaires et multicellulaires
  • Gagnez du temps, seules les images et les données dont vous avez besoin pour être statistiquement pertinent sont automatiquement collectées
  • Effectuez plusieurs mesures par objet, au fil du temps si vous le souhaitez
  • Mesurez les sous-populations et rejetez automatiquement les objets indésirables
Applications faciles à utiliser :
  • Analyse d’images complètement prévalidée et configurable par l’utilisateur sans script ni programmation
  • Outils de développement de tests exploratoires et outils spécifiques optimisés pour la biologie
  • Définissez des seuils biologiques pour des résultats basés sur des populations témoins
  • Possibilité de créer des portes multi-paramètres à partir de résultats de mesures individuelles
Matériel et logiciel :
  • Logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio 2.0 – le meilleur programme de contrôle d’instrument, de visualisation et d’analyse à haute densité pour les utilisateurs débutants ou avancés, intégrant la portabilité des images / données
  • La source lumineuse ultra-stable et longue durée de vie réduit la variabilité, augmente la qualité des données et réduit les coûts de fonctionnement
  • Options de fluorescence, qui incluent les longueurs d’onde proche IR
  • Le système exclusif Thermo Scientific™ AccuFocus est rapides, mais flexibles, capturant les images de cellules avec une haute-fidélité à chaque fois
  • Retour d’analyse en temps réel unique intelligent acQuisition (iQ) pour optimiser la collecte d’images et la qualité des données
  • Compatibles avec les microplaques (6-1 536 puits) et les lames standard SBS
Compatibilité : Automatisation en option – manipulateur de plaques Thermo Scientific™ Orbitor™ RS et autres solutions d’automatisation de laboratoire Thermo Scientific™ ; modules en option - modules haute densité Thermo Scientific™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits CellInsight
Description Plateforme d’analyse à haute densité CeLLInsight™ CX5 avec logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio et Store Express
À utiliser avec (équipement) Manipulateur de plaques Thermo Scientific™ Orbitor™ RS
Couleur Vert, bleu, proche infrarouge, rouge lointain, rouge
Méthode de détection Fond clair, fluorescent
Format Lame(s), plaque à 96 puits, plaque à 384 puits, plaque à 6 puits, plaque à 1 536 puits, 8 puits, plaque à 24 puits
Compatibilité à haut débit Compatibilité à haut débit, multiplexage, protocoles automatisés
Longueur d’ondes 740⁄809, 560⁄607, 485⁄521, 386⁄440, 650⁄694
Objectifs Objectifs supplémentaires disponibles, NA basse et haute, 2x-20x position unique
Éléments optiques Caméra CCD, LED, moteur lumière à 5 couleurs à semi-conducteurs
Sorties de données Fichiers JPG, fichiers TIFF, fichiers PNG, C01, BMP, BIN, PZFX, ICE, fichiers GIF, DIB, CSV, FCS 3.1, XLSX
Affichage Écran large haute résolution 24 po
Système d’exploitation Windows 7
PC PC running Win LTSC OS, 32 GB Memory, 2 TB Storage
Compatibilité logicielle Logiciel de gestion d’images et de bases de données Thermo Scientific™ Store™, logiciel d’analyse cellulaire Thermo Scientific™ HCS Studio™
Environnement d’utilisation Plage de température ambiante admissible pendant le fonctionnement : + 18°C à + 25°C, humidité relative admissible pendant le fonctionnement (sans condensation) : > 75 % à 30°C
Dimensions 41,4 cm (16,3 po) (l) x 37,2 cm (14,6 po)(H)  x 59,4 cm (23,4 po) (P)
Poids (métrique) 45 kg
Quantité 1/boîte
Tension 120 V
Puissance 300 W