Learn More
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 High Content Analysis Platform
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Système intégré pour lʼanalyse de contenu élevé
La plateforme d’analyse à haute densité (HCA) Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 est une plateforme d’imagerie et d’analyse cellulaires automatisée et rapide conçue pour la microscopie quantitative.
La plateforme HCA CellInsight CX7 offre un moyen intégré de développer et d’automatiser des dosages à haute densité grâce à une combinaison d’imagerie à champ lumineu à 5 couleurs et à fluorescence à 7 couleurs dans des modes confocaux ou à champ large. Découvrez comment la plateforme CellInsight CX7 se compare à d’autres plateformes d’analyse à haute densité de Thermo Fisher Scientific.
Caractéristiques de la plateforme HCA CellInsight CX7
Fonctions
La plateforme HCA CellInsight CX7 offre un moyen intégré de développer et d’automatiser des dosages à haute densité grâce à une combinaison d’imagerie à champ lumineu à 5 couleurs et à fluorescence à 7 couleurs dans des modes confocaux ou à champ large. Découvrez comment la plateforme CellInsight CX7 se compare à d’autres plateformes d’analyse à haute densité de Thermo Fisher Scientific.
Caractéristiques de la plateforme HCA CellInsight CX7
- Imagerie de fluorescente à 7 canaux
- Imagerie de champ lumineux à 5 canaux
- Imagerie confocale à 7 canaux
- Logiciel et mise au point du laser pour des temps de balayage constants
- Configuré pour la manipulation et la numérisation entièrement automatisées des plaques
Fonctions
- Prend en charge des centaines de types de dosages grâce à des logiciels et outils matériels flexibles
- Numérisez et analysez les lames de microscope ou la plupart des microplaques de format de norme SBS
- Utilisez le logiciel HCS Studio pour le contrôle intégré des instruments et l’analyse des données
- Obtenez des résultats plus rapides en utilisant le retour d’analyse en temps réel d’acquisition intelligente (QI)
- Compatible avec les réactifs de détection fluorescents Molecular Probes™
- Une source lumineuse stable et fiable permet de réduire la variabilité, d’améliorer la qualité des données et de réduire les coûts d’exploitation.
- Options de réactifs larges avec excitation sept couleurs de violet à proche IR pour le multiplexage de dosage
- Mise au point en mode double à l’aide des méthodes avec logiciel et mise au point laser pour traiter les types d’échantillons marqués et non étiquetés
- L’imagerie multi-mode permet une imagerie à champ large, à champ lumineux et confocale en une seule exécution.
- Le logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio est un pack logiciel intégré de contrôle, de visualisation et d’analyse d’instruments pour les utilisateurs débutants à avancés.
- Évolutif avec le logiciel de stockage d’images et de bases de données et, en option, le gestionnaire de microplaques Orbitor RS
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | CellInsight |
| Description | Plateforme dʼanalyse à haute densité CellInsight™ CX7 |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument à grande capacité |
| Couleur | Coloris assortis |
| Méthode de détection | Chromogénique, fluorescent |
| Format | Microplaque, lame(s) |
| Contenu et stockage | • 1 lecteur |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |