Learn More
Thermo Scientific™ Plateforme dʼanalyse à contenu élevé CellInsight™ CX7 LZR et édition Store Standard Edition
Description
La plateforme d’analyse à haute teneur (HCA) CellInsight CX7 LZR est une plateforme d’imagerie et d’analyse cellulaire automatisée et rapide, basée sur le laser, conçue pour la microscopie quantitative. Cette configuration particulière comprend un lecteur LZR CellInsight CX7 LZR, un logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio et un logiciel de gestion d’images et de bases de données permettant de visualiser et de partager des données et des images à contenu élevé. Deux jours de formation sur site et garantie d’un an ; une assistance pour les applications est également incluse.
La plateforme HCA CellInsight CX7 LZR offre un moyen puissant et intégré de développer et d’automatiser des dosages à contenu élevé grâce à une combinaison d’imagerie de fluorescence de fond clair à 5 couleurs et de 7 couleurs en mode confocal ou large champ. Grâce à l’éclairage laser, la plateforme HCA Cell Insight LZR permet aux chercheurs d’obtenir une image plus rapide en mode large et confocal.
Caractéristiques de la plateforme HCA CellInsight CX7 HCA avec logiciel de stockage d’images et de gestion de bases de données :
• Imagerie fluorescente à 7 canaux avec éclairage laser
• Imagerie à champ lumineux à 5 canaux
• Imagerie confocale à 7 canaux
• Logiciel et autofocus basé sur laser pour des durées d’acquisition constantes
• Configurée pour accepter des modules en option pour la manipulation de plaques entièrement automatisée et le contrôle environnemental intégré des cellules vivantes
Capacités
• Gère des centaines de types d’essais avec des logiciels et des outils matériels flexibles
• Lit et analyse les lames de microscope ou la plupart des microplaques de format standard SBS
• Utilise le logiciel HCS Studio intégré pour le contrôle des instruments et l’analyse des données
• Affiche le temps le plus rapide d’obtention des résultats avec la rétroaction d’analyse en temps réel intelligente (iQ) de l’acquisition
• Compatible avec les réactifs de détection fluorescents Molecular Probes
Matériel et logiciel
• Lumière d’excitation laser à haut débit
• Choix d’options de réactifs avec une excitation sept couleurs de violet à rayons I.R. proches pour le multiplexage de dosages
• Mise au point en mode double à l’aide des méthodes Software et Laser Autofocus pour traiter les types d’échantillons marqués et non marqués
• L’imagerie multi-mode permet un champ large et lumineux, et une imagerie confocale en une phase
• Un logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio est un progiciel intégré de contrôle, de visualisation et d’analyse d’instruments destiné aux débutants comme aux utilisateurs avancés
• Évolutif avec le logiciel de stockage d’images et de bases de données (inclus) et le gestionnaire de microplaques Orbitor RS en option (non inclus)
La plateforme HCA CellInsight CX7 LZR offre un moyen puissant et intégré de développer et d’automatiser des dosages à contenu élevé grâce à une combinaison d’imagerie de fluorescence de fond clair à 5 couleurs et de 7 couleurs en mode confocal ou large champ. Grâce à l’éclairage laser, la plateforme HCA Cell Insight LZR permet aux chercheurs d’obtenir une image plus rapide en mode large et confocal.
Caractéristiques de la plateforme HCA CellInsight CX7 HCA avec logiciel de stockage d’images et de gestion de bases de données :
• Imagerie fluorescente à 7 canaux avec éclairage laser
• Imagerie à champ lumineux à 5 canaux
• Imagerie confocale à 7 canaux
• Logiciel et autofocus basé sur laser pour des durées d’acquisition constantes
• Configurée pour accepter des modules en option pour la manipulation de plaques entièrement automatisée et le contrôle environnemental intégré des cellules vivantes
Capacités
• Gère des centaines de types d’essais avec des logiciels et des outils matériels flexibles
• Lit et analyse les lames de microscope ou la plupart des microplaques de format standard SBS
• Utilise le logiciel HCS Studio intégré pour le contrôle des instruments et l’analyse des données
• Affiche le temps le plus rapide d’obtention des résultats avec la rétroaction d’analyse en temps réel intelligente (iQ) de l’acquisition
• Compatible avec les réactifs de détection fluorescents Molecular Probes
Matériel et logiciel
• Lumière d’excitation laser à haut débit
• Choix d’options de réactifs avec une excitation sept couleurs de violet à rayons I.R. proches pour le multiplexage de dosages
• Mise au point en mode double à l’aide des méthodes Software et Laser Autofocus pour traiter les types d’échantillons marqués et non marqués
• L’imagerie multi-mode permet un champ large et lumineux, et une imagerie confocale en une phase
• Un logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio est un progiciel intégré de contrôle, de visualisation et d’analyse d’instruments destiné aux débutants comme aux utilisateurs avancés
• Évolutif avec le logiciel de stockage d’images et de bases de données (inclus) et le gestionnaire de microplaques Orbitor RS en option (non inclus)
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | CellInsight |
| Couleur | Coloris assortis |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |