Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Actin-GFP, BacMam 2.0
Code produit 10110979
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
1 flacon
Cible:
Actine
Actine, cytosquelette
Conditionnement:
1 pièce
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Cible unitSize
10110979 1 flacon Actine, cytosquelette 1 pièce
13276509 100 μl Actine 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10110979 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10582
Fournit une méthode facile pour marquer l’actine avec la protéine verte fluorescente dans les cellules vivantes
Cette construction prête à l’emploi est transduite / transfectée dans des cellules à l’aide de la technologie BacMam 2.0, où elle exprime les GFP fusionnées à l’actine humaine. Vous pouvez observer le comportement de l’actine-GFP dans les cellules vivantes à l’aide d’un système d’imagerie de fluorescence et d’un ensemble de filtres FITC/GFP standard. Étudiez l’action dynamique des filaments d’actine dans les cellules vivantes, sans presque aucune cytotoxicité. En outre, vous pouvez co-transduire/transfecter plusieurs réactifs CellLight et marquer des cellules vivantes avec plusieurs colorants de suivi ou de traçage afin d’identifier des processus cellulaires dynamiques. Les cellules exprimant les constructions CellLight peuvent également être fixées avec du formaldéhyde pour le multiplexage avec des anticorps à l’aide de techniques immunocytochimiques.
Technologie BacMam
L’actine-GFP CellLight, BacMam 2.0, est une construction de fusion de l’actine humaine et de l’emGFP, fournissant un ciblage précis et spécifique de l’actine-GFP cellulaire. Cette construction de fusion est conditionnée dans le virus d’insecte baculovirus, qui ne se réplique pas dans les cellules humaines et qui est désigné comme pouvant être utilisé en toute sécurité dans la plupart des laboratoires appliquant le niveau de sécurité biologique (BSL) 1. La technologie BacMam garantit que la plupart des types de cellules de mammifères sont transduits / transfectés avec une haute efficacité et une toxicité minimale. Cette transfection transitoire peut être détectée après une incubation d’une nuit, et ce pendant cinq jours maximum / suffisamment de temps pour réaliser la plupart des analyses cellulaires dynamiques. Comme toute technique de transfection / transduction, la méthode BacMam ne transfecte / transduit pas toutes les cellules avec la même efficacité, ce qui la rend peu adaptée à des études de population cellulaire ou à une imagerie / numération automatisée. Les réactifs CellLight conviennent parfaitement aux expériences où la colocalisation cellulaire ou infracellulaire est nécessaire, ou aux études de la fonction cellulaire qui requièrent une résolution spéciale.
  • Très efficace : jusqu’à 90 % de transduction d’un large éventail de lignées cellulaires de mammifères, notamment des cellules primaires, des cellules souches et des neurones
  • Rapide et pratique : ajoutez simplement le réactif CellLight aux cellules, laissez incuber pendant la nuit et imagez ; ou stockez les cellules congelées et prêtes pour essai pour une utilisation ultérieure
  • Moins toxique : les réactifs CellLight sont non réplicatifs dans les cellules de mammifères et conviennent à la manipulation de niveau de sécurité biologique (BSL) 1
  • Flexible : effectuez la cotransduction de plusieurs réactifs BacMam pour des expériences multiplexes ou des études de colocalisation ; contrôlez rigoureusement les niveaux d’expression simplement en variant la dose
  • Faisceaux laser du cytomètre en flux : 488
Analyse cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, cytosquelette, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), coloration par immunofluorescence et détection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 6°C, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 488 / 510
Type de colorant GFP (EmGFP)
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, microscope à fluorescence
Quantité 1 flacon
Méthode de détection Fluorescence
Émission Visible
Forme Liquide
Gamme de produits CellLight
Conditions d’expédition Glace humide
Cible Actine, cytosquelette
Technique Intensité de fluorescence
Type d’étiquette Protéine fluorescente
Type de produit Actine
SubCellular Localization Actine, cytosquelette, Cytoskeleton