Learn More
Invitrogen™ Pack de variétés de coloration de suivi de l'actine CellMask™
Code produit 17113279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 x 60 dosages
Conditionnement:
180 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17113279 3 x 60 dosages 180 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17113279 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A57249
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Coloration de l’actine F intracellulaire avec le pack de coloration de suivi d’actine CellMask dans les cellules vivantes ou fixées dans les protocoles ICC, IHC et la culture cellulaire 3D. Les colorations pénètrent facilement dans les membranes cellulaires, sont conservées dans les cellules après le chargement et ne montrent aucun effet détectable sur la viabilité après 24 heures d’incubation.
Stain and track intracellular filamentous actin (F-actin) with the CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack in live or fixed cells in immunofluorescence (IF), immunocytochemistry (ICC), and immunohistochemistry (IHC) protocols, and in 3D cell culture. The CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack contains one vial each of CellMask Green, Orange, and Deep Red Actin Tracking Stains, for fluorescent labeling of polymerized/F-actin in live or fixed cells. Because the stains are designed to readily permeate live cells, they produce bright and uniform labeling results. The CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack can be used to track F-actin in live cells for 24 hours or more. Live cells stained with the kit's tracking stains can be fixed; alternately, the stains can be used on already fixed cells. The Cell Mask Actin Tracking Stain Variety Pack can be multiplexed with antibodies in IF, ICC, and IHC protocols, and can also be used in 3D cell culture for 3D imaging.
Coloration et suivi de l’actine filamenteuse intracellulaire (F-actine) avec le pack de coloration de suivi d’actine CellMask dans les cellules vivantes ou fixées dans les protocoles d’immunofluorescence (IF), d’immunocytochimie (ICC) et d’immunohistochimie (IHC) et dans la culture cellulaire 3D. Le pack de coloration de suivi d’actine CellMask contient un flacon des colorations de suivi d’actine verte, orange et rouge profond CellMask, pour le marquage fluorescent de l’actine polymérisée / filamenteuse dans des cellules vivantes ou fixées. Comme les colorations sont conçues pour perméer facilement les cellules vivantes, elles produisent des résultats de marquage lumineux et uniformes. Le pack de coloration de suivi d’actine CellMask peut être utilisé pour suivre l’actine F dans les cellules vivantes pendant 24 heures ou plus. Les cellules vivantes colorées avec les colorations de suivi du kit peuvent être fixées ; les colorations peuvent également être utilisées avec des cellules déjà fixées. Le pack de coloration de suivi d’actine CellMask peut être multiplexé avec des anticorps dans les protocoles IF, ICC et IHC et peut également être utilisé dans la culture cellulaire 3D pour l’imagerie 3D.
Caractéristiques des colorations de suivi d’actine CellMask :
• Coloration de l’actine F dans les cellules vivantes ou fixées pour des expériences d’imagerie 2D monocouche ou 3D par fluorescence
• Peuvent être multiplexées avec des anticorps dans les expériences IF / ICC / IHC
Les colorations de suivi d’actine CellMask sont également disponibles individuellement en trois couleurs : vert (réf. A57243, A57246), détecté avec un filtre FITC / GFP (ex 503 nm / ém 512 nm), orange (réf. A57244, A57247) détecté avec un filtre TRITC / RFP (ex 545 nm / ém 570 nm) et rouge profond (réf. A57245, A57248) détecté avec un filtre CY5 / rouge profond (ex 652 nm / ém 669 nm).
Les colorations de suivi d’actine CellMask détectent l’actine F avec une structure de ciblage qui ressemble énormément à la jasplakinolide. Ils ne marquent pas l’actine globulaire (G-actine) ou l’actine monomère (M-actine). Les colorations de suivi d’actine CellMask passent facilement à travers les membranes cellulaires vivantes et sont retenues dans les cellules vivantes après le chargement. Comme illustré dans les figures ci-dessous, l’incubation des cellules avec les colorations de suivi d’actine CellMask n’a aucun effet détectable sur la viabilité de diverses lignées cellulaires après 24 heures d’incubation.
Les colorations de suivi d’actine CellMask détectent l’actine F dans les cellules vivantes ou les tissus, qui peuvent ensuite être fixées. En outre, les colorants de suivi d’actine CellMask peuvent être utilisés pour détecter la F-Actine dans des cellules ou des tissus fixés au paraformaldéhyde (fraîchement fixés ou cryocongelés uniquement) et peuvent être multiplexés avec détection d’anticorps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenu et stockage • Coloration de suivi d’actine verte CellMask, 1 flacon
• Coloration de suivi d’actine orange CellMask, 1 flacon
• Coloration de suivi d’actine rouge profond CellMask, 1 flacon
Chaque flacon contient suffisamment de réactif pour colorer 120 lames, lorsque 500 μl de solution de coloration sont utilisés par lame
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, analyseur à haute densité
Quantité 3 x 60 dosages
Méthode de détection Microscopie à fluorescence
Description Pack de coloration de suivi d’actine CellMask™
Gamme de produits CellMask
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible Actine F
Type d’étiquette Colorant fluorescent
Type de produit Actine
Sub Cellular Localization Actine, cytosquelette, Cytoskeleton
Mostrar más Mostrar menos
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.